Merck
L3763
Sigma-Aldrich
γ-Linolenyl alcohol
≥99%, liquid
別名:
6,9,12-Octadecatrienol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H32O
CAS番号:
分子量:
264.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
plant
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
脂質タイプ
unsaturated FAs
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCO
InChI
1S/C18H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h6-7,9-10,12-13,19H,2-5,8,11,14-18H2,1H3/b7-6-,10-9-,13-12-
InChI Key
WFYSUQMCIPGKKK-QNEBEIHSSA-N
包装
Sealed ampule
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
L3763-5MG:
L3763-25MG:
L3763-100MG:
L3763-500MG:
L3763-BULK:
L3763-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)