Merck
L5414
Sigma-Aldrich
Laser Tough-Spots®
diam. 3/8 in., blue
別名:
solvent resistant labels, temperature resistant labels
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
55121611
NACRES:
NB.35
物質
blue polyolefin
包装
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
メーカー/製品名
Diversified Biotech SPOT-1100
直径
3/8 in.
blue
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Tough-Spots are chemically inert, polyvinyl labels that adhere to all plastics. Tough-Spots withstand boiling water baths, conventional and cryogenic freezer temperatures, most organic solvents, caustic agents and other challenges without peeling, becoming brittle or degrading. Labels can be printed directly from the laser printer. 20 sheets per pack.
法的情報
Tough-Spots is a registered trademark of Diversified Biotech
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 10
1 of 10
Tough-Spots® size diam. 1/2 in, white, pkg of 1000 roll
Z688371
Tough-Spots®
Tough-Spots® size 3/8 in., orange
Z740258
Tough-Spots®
Tough-Spots® diam. 3/8 in., lavender, roll of 1000
Z743606
Tough-Spots®
Tough-Spots® size 3/8 in., yellow
Z740260
Tough-Spots®
Tough-Spots® size 1/2 in., green
Z740263
Tough-Spots®
Tough-Spots® size 1/2 in., red
Z740265
Tough-Spots®
Laser Tough-Spots® diam. 1/2 in., assorted colors, pack of 3840 (192 labels per sheet)
Z743583
Laser Tough-Spots®
Tough-Spots® size 1/2 in., blue
Z740262
Tough-Spots®
Tough-Spots® size 3/8 in., red
Z740259
Tough-Spots®