アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
light yellow to dark yellow
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear
オーガナイザー
Boehringer Ingelheim
保管温度
room temp
SMILES記法
O.[Na+].CN1C(C(=O)Nc2ncc(C)s2)=C([O-])c3ccccc3S1(=O)=O
InChI
1S/C14H13N3O4S2.Na.H2O/c1-8-7-15-14(22-8)16-13(19)11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(11)2;;/h3-7,18H,1-2H3,(H,15,16,19);;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
IZBZAOZGNNQKPJ-UHFFFAOYSA-M
遺伝子情報
human ... PTGS2(5743)
アプリケーション
- as a cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor in solid Ehrlich tumor
- as an alternative to diclofenac nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) to treat vultures
- as a reference standard in liquid chromatography electrospray ionisation mass spectrometry (LC-ESI/MS)
- to test its effect on prostaglandin (PGE2) production in lipopolysaccharide (LPS)-induced COX-2 protein expression in RAW246.7 cells
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
M3935-100MG:
M3935-VAR:
M3935-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research