product name
メチルブルー, certified by the Biological Stain Commission
グレード
certified by the Biological Stain Commission
品質水準
形状
powder
テクニック
microbe id | staining: suitable
溶解性
H2O: 1 mg/mL, blue
εmax
≥700 at 594-610 nm in 5 mM HCl
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].OS(=O)(=O)c1ccc(Nc2ccc(cc2)\C(c3ccc(Nc4ccc(cc4)S([O-])(=O)=O)cc3)=C5/C=CC(\C=C5)=N/c6ccc(cc6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C37H29N3O9S3.2Na/c41-50(42,43)34-19-13-31(14-20-34)38-28-7-1-25(2-8-28)37(26-3-9-29(10-4-26)39-32-15-21-35(22-16-32)51(44,45)46)27-5-11-30(12-6-27)40-33-17-23-36(24-18-33)52(47,48)49;;/h1-24,38-39H,(H,41,42,43)(H,44,45,46)(H,47,48,49);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
MCPLVIGCWWTHFH-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
適合性
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>572.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
> 300 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M5528-H:
M5528-25G:
M5528-BULK:
M5528-VAR:
試験成績書(COA)