安全性情報
457250
Sigma-Aldrich
Methylene Blue
Inhibitor of soluble guanylate cyclase.
別名:
Methylthioninium chloride, 3,7- bis(Dimethylamino)phenothiazin-5-ium Chloride, 3,7-bis(Dimethylamino)phenothiazin-5-ium Chloride, Methylene blue
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H18ClN3S
CAS番号:
分子量:
319.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.77
品質水準
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
dark green
溶解性
water: 40 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Inhibitor of soluble guanylate cyclase. Organic spin-trap agent that forms stable adducts with oxygen free radicals in solution; biological staining agent. Dye content: ≥85%.
Inhibitor of soluble guanylate cyclase. Organic spin-trap agent which forms stable adducts with oxygen free radicals in solution. Biological staining agent.
警告
Toxicity: Harmful (C)
その他情報
Kannan, M.S., and Johnson, D.E. 1995. Life Sci.56, 2229.
Hedrum, A., et al. 1994. Biotechniques17, 118.
Lim, C.S., and Hunt, C.A. 1994. Biotechniques17, 626.
Yezzi, M.J., et al. 1994. J. Immunol.152, 3064.
Mayer, B., et al. 1993. Biochem. Pharmacol.45, 367.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
457250-1GM:
457250-MG:
US2457250-1GM:
試験成績書(COA)