Merck
1428008
USP
メチレンブルー
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
3,7-ビス(ジメチルアミノ)フェナザチオニウムクロリド, テトラメチルチオニンクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H18ClN3S · xH2O
CAS番号:
分子量:
319.85 (anhydrous basis)
カラーインデックス番号:
52015
Beilstein:
3599847
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
CN(C)C1=CC=C2C(SC(C3=N2)=CC(C=C3)=[N+](C)C)=C1.[H]O[H].[Cl-]
InChI
1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI Key
WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Methylene blue USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Methylene Blue Injection
  • Methylene Blue Compounded Injection, Veterinary
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
USP issued SDS can be found here.
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1428008-500MG:
1428008-750MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)