Merck
M6940
Sigma-Aldrich
モダフィニル
≥98% (HPLC)
別名:
2-[(ジフェニルメチル)スルフィニル]­アセトアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H15NO2S
CAS番号:
分子量:
273.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
薬剤管理
USDEA Schedule IV
white
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
オーガナイザー
Teva
SMILES記法
NC(=O)CS(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H15NO2S/c16-14(17)11-19(18)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)
InChI Key
YFGHCGITMMYXAQ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SLC6A3(6531)
rat ... Slc6a3(24898)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
モダフィニルは、中枢神経覚醒促進剤で、神経保護作用を有します。
特徴および利点
本化合物は、Teva社によって開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品および医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M6940-50MG:4548173241258
M6940-SMPL:
M6940-BULK:
M6940-IP:
M6940-10MG:4548173241241
M6940-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Kousuke Okimura et al.
Scientific reports, 11(1), 1843-1843 (2021-01-21)
At high latitudes, approximately 10% of people suffer from depression during the winter season, a phenomenon known as seasonal affective disorder (SAD). Shortened photoperiod and/or light intensity during winter season are risk factors for SAD, and bright light therapy is
Modafinil and armodafinil in schizophrenia.
Chittaranjan Andrade
The Journal of clinical psychiatry, 73(8), e1062-e1064 (2012-09-13)
Perrin Kwek et al.
European journal of pharmacology, 699(1-3), 132-140 (2012-12-12)
Modafinil is a wakefulness-promoting agent with possible beneficial effects for the management of addiction and in psychiatric conditions, but also with abuse potential of its own. The mechanism of action of modafinil remains unclear. We studied pharmacological mechanisms in the
K M Baradhi et al.
Transplantation proceedings, 45(2), 845-847 (2013-03-19)
Acute interstitial nephritis is a well-recognized cause of acute kidney injury in native kidneys. While the most common etiology being drug-induced, other causes are infectious, autoimmune, and idiopathic forms of disease. Drug-induced acute interstitial nephritis is not only uncommon in
Hypersomnia due to bilateral thalamic lesions: unexpected response to Modafinil.
I Zavalko et al.
European journal of neurology, 19(11), e125-e126 (2012-08-21)