Merck
M7561
Greiner LUMITRAC 200 1536 well plates
flat bottom white polystyrene wells,
medium-binding
, sterile
別名:
1536ウェルマイクロタイタープレート, 1536ウェルマイクロプレート, 1536マルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質:
flat bottom white polystyrene wells
white polystyrene plate
最大容量:
12.6 μL
サイズ:
1536 wells
有効容積:
10 μL
無菌性:
sterile
結合型:
non-treated surface
特徴:
lid: no
物質
flat bottom white polystyrene wells
white polystyrene plate
無菌性
sterile
特徴
lid: no
包装
case of 60
メーカー/製品名
Greiner 782075
最大容量
12.6 μL
サイズ
1536 wells
有効容積
10 μL
white
結合型
non-treated surface
詳細
LUMITRAC200:1536ウェルの平底、使用時の最適容量が3~10 μLの非処理マイクロタイタープレート、最大ウェル容量は 12.6 μL。表面領域は2.3 MM(2)
その他情報
1536ウェルのHiBaseマイクロタイタープレート、小容量、中結合能、フタなし、丸みがかった正方形のウェル、英数字によるウェルのコーディング、長さ:127.76 +/- 0.15 mm、幅:85.48 +/- 0.15 mm、湾曲:約100 μm。
適合性
基部が高く、小容量での作業用白色プレートは発光でのクロストークを最小限に抑えます。検出可能なDNase/RNase、ヒトDNA、および発熱性物質を含みません。細胞での作業に適しています。
法的情報
LUMITRAC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)