抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen, ERK-1 44 kDa
antigen, ERK-2 42 kDa
化学種の反応性
mouse, rat, human
テクニック
immunoprecipitation (IP): 5 μg using NIH 3T3 mouse fibroblast lysates
microarray: suitable
western blot: 1:5,000 using NIH 3T3 mouse fibroblast lysate or rat brain extract
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAPK3(5595)
mouse ... Mapk3(26417)
rat ... Mapk3(50689)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunofluorescence
- immunoprecipitation
- western blotting.
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
M7927-VAR:
M7927-.2ML:
IXO11391:
M7927-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)