化学種の反応性
mouse, rat, hamster, human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer133)
遺伝子情報
human ... CREB1(1385)
詳細
CREBは、cAMP応答エレメントを介して標的遺伝子を活性化するβ-ZIP転写因子です。CREBは多くの生理的刺激からのシグナルを媒介でき、広範な細胞応答を調節します。CREBは多くの組織で発現されていますが、神経系で大きな調節的役割を果たします。CREBは、特定の神経細胞集団において、神経細胞の生存、前駆細胞の増殖、神経突起の伸長、および神経細胞の分化を促進するうえで重要な役割を果たすと考えられています。CREBはニューロトロフィン経路のメディエーターとして伸長と分化を促進します。CREBは、さまざまな二量体化パートナーとの相互作用を介して、多数の下流遺伝子を選択的に活性化できます。CREBは、Erk,Ca2+、ストレスシグナル伝達などのさまざまなシグナル伝達経路によってSer133でリン酸化されることで活性化されます。
特異性
p43リン酸化CREBを認識します。p30およびp38 kDaタンパク質も認識できます。p30 & p38タンパク質は、それぞれリン酸化CREMおよびATF-1に相当すると考えられます。これらの2種類のタンパク質は、リン酸化CREB免疫化ペプチドと重要な相同性を示すためです。
免疫原
CREBのリン酸化Ser133を含むその周囲のアミノ酸に相当するKLH-コンジュゲート合成ペプチド。
エピトープ:phospho-Ser133
アプリケーション
免疫沈降:
10 μLの前回のロットは、50 μMフォルスコリンで処理した500 μgの細胞からリン酸化CREBを免疫沈降させました。
免疫組織染色:
希釈倍率1:1000で使用、ホルマリン固定パラフィン包埋正常および虚血ラット脳切片のリン酸化CREBを検出できます。
ゲルシフト(EMSA):
独立したラボがこの抗体はゲルシフトすることを示しました。
10 μLの前回のロットは、50 μMフォルスコリンで処理した500 μgの細胞からリン酸化CREBを免疫沈降させました。
免疫組織染色:
希釈倍率1:1000で使用、ホルマリン固定パラフィン包埋正常および虚血ラット脳切片のリン酸化CREBを検出できます。
ゲルシフト(EMSA):
独立したラボがこの抗体はゲルシフトすることを示しました。
phospho-CREB(Ser133)、別名活性化転写因子CREB、cAMP応答配列結合タンパク質1の検出における抗phospho-CREB(Ser133)抗体(ウサギポリクローナル抗体)の使用は、よく文献発表され、EMSA、IHC、IHC(P)、IP、WBで検証されています。
研究カテゴリー
シグナル伝達
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
核受容体
核受容体
品質
50 mMフォルスコリンで処理したマウスNIH/3T3細胞由来のライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:この抗体は、希釈倍率1:1,000で、フォルスコリン処理NIH/3T3ライセート中のSer133でリン酸化されたときのCREBを、SDS-PAGEおよびPVDF(Immobilon-P)への転写により検出しました。
ウェスタンブロッティング:この抗体は、希釈倍率1:1,000で、フォルスコリン処理NIH/3T3ライセート中のSer133でリン酸化されたときのCREBを、SDS-PAGEおよびPVDF(Immobilon-P)への転写により検出しました。
ターゲットの説明
Ser133でリン酸化されたときのみCREBを検出します(約43 kDa)。リン酸化免疫化ペプチドと重要な相同性を示す2つのタンパク質として、ATF-1(約38 kDa)およびCREM(約30 kDa)も検出できます。
物理的形状
0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4)15 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウム、30%グリセロールを含むバッファー中の精製ウサギIgG。
フォーマット:精製
プロテインAセファロースで精製した後、非リン酸化CREBアフィニティゲルカラムを用いた免疫吸着剤クロマトグラフィーを行いました。
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取り扱いの推奨事項:
受領時は、キャップを開ける前に、バイアルを遠心し、溶液を穏やかに混合してください。マイクロ遠心チューブに分注し、-20°Cで保存してください。
凍結融解を繰り返さないでください。IgGが損傷され、製品性能に影響を与える可能性があります
取り扱いの推奨事項:
受領時は、キャップを開ける前に、バイアルを遠心し、溶液を穏やかに混合してください。マイクロ遠心チューブに分注し、-20°Cで保存してください。
凍結融解を繰り返さないでください。IgGが損傷され、製品性能に影響を与える可能性があります
アナリシスノート
コントロール
フォルスコリン刺激WI-38核抽出物。
フォルスコリン刺激WI-38核抽出物。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
06-519:
試験成績書(COA)
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 20(10), 3926-3935 (2000-05-11)
Postnatal handling increases glucocorticoid receptor expression in the rat hippocampus, thus altering the regulation of hypothalamic synthesis of corticotropin-releasing hormone and the hypothalamic-pituitary-adrenal response to stress. The effect on glucocorticoid receptor gene expression represents one mechanism by which the early
Neuroreport, 11(4), 859-862 (2000-04-11)
Radiolabeled probes for the transcription factor, activator protein-1 (AP-1), bound differentially to nuclear fractions of discrete structures of the guinea pig cochlea (organ of Corti, lateral wall tissues, and spiral ganglion). Noise exposure (4 kHz octave band, 115 dB, for
Malaria journal, 15(1), 427-427 (2016-08-25)
Cerebral malaria from Plasmodium falciparum infection is major cause of death in the tropics. The pathogenesis of the disease is complex and the contribution of reactive oxygen and nitrogen species (ROS/RNS) in the brain is incompletely understood. Insulinotropic glucagon-like peptide-1
Cyclic adenosine 3',5'-monophosphate (cAMP) enhances cAMP-responsive element binding (CREB) protein phosphorylation and phospho-CREB interaction with the mouse steroidogenic acute regulatory protein gene promoter.
Endocrinology null
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 164(6), 3018-3025 (2000-03-08)
LPS stimulation of RAW264 macrophages triggered the activation of mitogen- and stress-activated protein kinases-1 and -2 (MSK1, MSK2) and their putative substrates, the transcription factors cyclic AMP response element-binding protein (CREB) and activating transcription factor-1 (ATF1). The activation of MSK1/MSK2