product name
4-メチルウンベリフェリル N-アセチル-β-D-ガラクトサミニド, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
溶解性
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)NC1C(O)C(O)C(CO)OC1Oc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C18H21NO8/c1-8-5-14(22)26-12-6-10(3-4-11(8)12)25-18-15(19-9(2)21)17(24)16(23)13(7-20)27-18/h3-6,13,15-18,20,23-24H,7H2,1-2H3,(H,19,21)
InChI Key
QCTHLCFVVACBSA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
M9659-VAR:
M9659-25MG:
M9659-BULK:
M9659-100MG:
M9659-1G:
M9659-250MG:
試験成績書(COA)