Merck
MAK122
Sigma-Aldrich
リン脂質アッセイキット
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
別名:
リン脂質定量キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
アプリケーション
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
検出方法
colorimetric
fluorometric
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
リン脂質は細胞膜の主たる構成要素となる脂質であり、信号伝達においても重要な役割を担います。大部分のリン脂質は1つのジグリセリド、1つのリン酸基、1つの塩素原子を含みます。
このアッセイでは、リン脂質(レシチン、リぞレシチン、スフィンゴミエリン)が酵素によってコリンまで加水分解され、それをコリンオキシダーゼとH2O2特異性を持つ色素を使用して測定します。比色分析(570 nm)または蛍光分析(λex = 530/λem = 585 nm)から得られる結果は試料中に含まれるリン脂質存在量にダイレクトに比例します。分析結果がリン脂質存在量と比例する範囲は、比色アッセイにおいては3 - 200 μM、蛍光アッセイにおいては0.6 - 20 μMとなります。
アプリケーション
生化学分析とリン脂質の定量にはリン脂質アッセイキットが使用されています。
特徴および利点
高スループット処理系と両立。
適合性
生体試料中のリン脂質の検出に適しています。
原理
このアッセイでは、リン脂質(レシチン、リぞレシチン、スフィンゴミエリン)が酵素によってコリンまで加水分解され、それをコリンオキシダーゼとH2O2特異性を持つ色素を使用して測定します。比色分析(570 nm)または蛍光分析(λex = 530/λem = 585 nm)から得られる結果は試料中に含まれるリン脂質存在量にダイレクトに比例します。分析結果がリン脂質存在量と比例する範囲は、比色アッセイにおいては3 - 200 μM、蛍光アッセイにおいては0.6 - 20 μMとなります。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Inhibiting mevalonate pathway enzymes increases stromal cell resilience to a cholesterol-dependent cytolysin.
Griffin S, et al.
Scientific Reports, 7(1), 17050-17050 (2017)
Vineela Parvathaneni et al.
Pharmaceutics, 12(3) (2020-03-04)
Non-small cell lung cancer (NSCLC) is a global disorder, treatment options for which remain limited with resistance development by cancer cells and off-target events being major roadblocks for current therapies. The discovery of new drug molecules remains time-consuming, expensive, and
Zhizhou Kuang et al.
Virulence, 11(1), 1090-1107 (2020-08-28)
The virulence behaviors of many Gram-negative bacterial pathogens are governed by quorum-sensing (QS), a hierarchical system of gene regulation that relies on population density by producing and detecting extracellular signaling molecules. Although extensively studied under in vitro conditions, adaptation of
Hypoxia-inducible factor-1 alpha as a therapeutic target for primary effusion lymphoma.
Shrestha P, et al.
PLoS Pathogens, 13(9), e1006628-e1006628 (2017)
Stephanie Chin et al.
Cells, 8(8) (2019-08-03)
The recent cryo-electron microscopy structures of zebrafish and the human cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) provided unprecedented insights into putative mechanisms underlying gating of its anion channel activity. Interestingly, despite predictions based on channel activity measurements in biological membranes