Merck
MAK154
Sigma-Aldrich
Fluorometric Sphingomyelin Assay Kit
sufficient for 100 fluorometric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 fluorometric tests
検出方法
fluorometric
関連疾患
cancer
保管温度
−20°C
詳細
Sphinogmyelin, a sphingolipid consisting of a phospholipid (typically phosphocholine) attached to a ceramide moiety, is a major component of cellular membranes. Sphingomylein is enriched in the exoplasmic leaflet of the cell membrane. Within the cell membrane, sphingomyelin interacts with cholesterol to form lipid rafts. The metabolism of sphingomyelin contributes to cellular signaling via the release of ceramide, a second messenger that participates in multiple cellular signaling pathways. Sphingomyelin accumulates in Niemann-Pick disease due to deficiencies in sphingomyelinase activity.
適合性
This kit is suitable for the detection of sphingomyelin in a variety of samples such as blood and cell extracts.
原理
Sphingomyelin is determined by a coupled enzyme assay, in which the hydrolysis of sphingomyelin by sphingomyelinase produces phosphocholine, which results in a fluorescent product (λex =540/λem = 590 nm) proportional to the Sphingomyelin present.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)