Merck
MAK471
Sigma-Aldrich
Urea Assay Kit III
sufficient for 100 colorimetric tests
別名:
Urea Quantification Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
品質水準
アプリケーション
food and beverages
検出方法
colorimetric
関連疾患
diabetes; renal disease; gastrointestinal diseases; endocrinological disorders; genitourinary disorders; cardiovascular diseases; orthopedic diseases
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
Urea is the major end product of protein catabolism in animals. Urea is primarily produced in the liver and secreted by the kidneys. It is the primary vehicle for removal of toxic ammonia from the body. Urea determination is useful in assessing kidney function. In general, increased urea levels are associated with nephritis, renal ischemia, urinary tract obstruction, and certain extrarenal diseases (e.g., congestive heart failure, liver diseases, and diabetes). Decreased levels often indicate acute hepatic insufficiency but may also result from over vigorous parenteral fluid therapy.
特徴および利点
  • The linear detection range of the kit is 50 to 1000 µM urea in the 96-well plate assay
  • Compatible with high-throughput handling systems.
  • Simple procedure involves adding a single working reagent, and reading the absorbance after 30 minutes. Room temperature assay. No 37 °C heater is needed.
適合性
The kit is suitable for detection of urea in biological samples such as plasma, serum, urine, bronchoalveolar lavage (BAL), and food/beverage samples such as milk.
原理
The Urea Assay Kit III is designed to directly measure urea in biological samples. In this assay, urease converts urea to ammonia and carbon dioxide. NADH is then converted to NAD+ in the presence of ammonia, α-ketoglutarate, and glutamate dehydrogenase. The decrease in optical density at 340 nm is directly proportional to the urea concentration in the sample.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)