詳細
In healthy humans, uric acid is filtered and removed from the blood by the kidneys and excreted into urine. Because several kidney diseases are known to affect uric acid levels, uric acid determination is thus important and useful in evaluating kidney diseases. For example, when uric acid is present in the blood at abnormally high levels, it tends to crystallize in body joints, resulting in gout, a very painful inflammatory condition. Increased levels of uric acid are also known to be associated with uremia, leukemia, and pneumonia.
特徴および利点
- Linear detection range 0.22 mg/dL (13 µM) to 30 mg/dL (1785 µM) uric acid
- Compatible with high-throughput handling systems.
適合性
The kit is suitable for uric acid activity determination in serum, plasma, urine, and other biological samples, as well as for studying the effects of drugs on uric acid metabolism.
原理
The Uric Acid Assay Kit is designed to measure uric acid directly in serum without any pretreatment. The improved method utilizes 2,4,6-tripyridyl-s-triazine that forms a blue colored complex specifically with iron in the presence of uric acid. The intensity of the color, measured at 590 nm, is directly proportional to the uric acid concentration in the serum. The optimized formulation substantially reduces interference by substances in the raw samples.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)