Merck
MAK545
Sigma-Aldrich
Beta-Lactamase Activity Assay Kit
sufficient for 200 colorimetric tests
別名:
β-Lactamase Assay Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116104
NACRES:
NA.84
検出方法
colorimetric
関連疾患
immunological diseases
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
β-Lactamases are a large family of enzymes capable of hydrolyzing β-lactams. A β-Lactam ring is the common element in all beta-lactam antibiotics including penicillin derivatives, cephalosporins, monobactams, and carbapenems. Through hydrolysis, β-lactamase breaks the β-lactam ring open, deactivating the antibacterial properties. Bacteria from clinical and non-clinical settings are becoming increasingly resistant to β-lactam antibiotics by synthesizing β-lactamase. To overcome this resistance, β-lactam antibiotics are often given with β-lactamase inhibitors such as clavulanic acid. Therefore, detection of β-lactamase activity is of central importance to assess beta-lactam antibiotics as well as to prevent antibiotics resistance.
The Beta-Lactamase Activity Assay Kit offers a sensitive colorimetric assay for measuring β-lactamase activity in biological samples. The assay can be performed using an absorbance microplate reader by measuring the OD ratio at the wavelength of 490 nm to 380 nm.
原理
The β-lactamase activity is detected using nitrocefin, which changes color from yellow to red upon hydrolysis by β-lactamase.
One unit of β-lactamase is the amount of enzyme required to hydrolyze 1.0 µmole of nitrocefin per minute at pH 7.0 at 25°C.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)