Merck
67886
Millipore
Pyrase Test Strips
suitable for clinical testing, food and beverages, microbiology and specific enzyme detection
別名:
Pyrrolidonyl Peptidase Strips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171621
NACRES:
NA.85
product name
Pyrase Strips, suitable for microbiology
製品種目
BioChemika
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
microbe id | specific enzyme detection: suitable
アプリケーション
clinical testing
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Gemella spp.
Enterococcus spp.
Lactococcus spp.
Streptococcus spp.
microbe id | in situ hybridization spp.
詳細
Pyrase Strips are for enzymatic test for the detection of pyrrolidonyl peptidase (pyrase). Pyrase is an enzyme produced by all common species of Enterococci and by 98% of Streptococcus pyogenes strains. Detection of pyrase is a sensitive, reliable and rapid method of wide application. It is substantially more efficient than the bacitracine disc tests (Cat. No. 08382) used for the differentiation of S. pyogenes strains and the tests used for grouping of Enterococci. Strip can also be used for the identification of Gram-positive genera, catalase negative cocci, and coccobacilli.
The result of the reaction is read after 2 min.
アプリケーション
D群レンサ球菌からの腸内細菌の高速鑑別、および溶血性レンサ球菌からの化膿レンサ球菌の鑑別に用いる診断検査キットです。
ピロリジニルペプチダーゼ(ピラーゼ)の検出にも酵素検査キットとしてお使いいただけます。ピラーゼは主要な腸内細菌の全種および化膿レンサ球菌各株の98%が産生する酵素です。ピラーゼの検出は感度と信頼性が高く、所要時間が短いため、様々な用途に利用することができます。 化膿レンサ球菌の鑑別および腸内細菌のグルーピングにおいては、バシトラシンディスク(製品番号 08382)による検査よりもはるかに効率的です。グラム陽性菌、カタラーゼ陰性球菌、および球桿菌の同定にもお使いいただけます。
反応開始から結果が得られるまでの時間は2分です。
包装
50 test strips, 1.0 mL reagent
構成
The kit contains plastic strips with a paper zone saturated with chromogenic substrate for the detection of pyrrolidonyl peptidase and a bottle containing a developing reagent.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B - STOT SE 2
ターゲットの組織
Immune system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
67886-50STRIPS-F:
67886-50EA-BULK-F:
67886-1KT:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Rapid identification of enterococci by pyrrolidonyl aminopeptidase activity (PYRase).
Mitchell MJ et al.
Diagnostic Microbiology and Infectious Disease, 6, 283-283 (1987)
資料
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques