Merck
MAK546
Sigma-Aldrich
Glycerol 3-Phosphate (G3P) Assay Kit
sufficient for 200 colorimetric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116104
NACRES:
NA.84
検出方法
colorimetric
関連疾患
endocrinological disorders, diabetes; obesity; neurological disorders; cardiovascular diseases; gastrointestinal diseases
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
Glycerol 3-Phosphate (G3P) is an important intermediate in glycolysis metabolic pathway. Animals, fungi, and plants use G3P to produce ATP. It is used to regenerate NAD+ in brain and skeletal muscle cells. G3P has been linked to lipid imbalance diseases such as obesity. ​
The G3P Assay Kit uses a red substrate to quantify the concentration of G3P, which is proportional to the concentration of hydrogen peroxide formed in the enzyme coupling reaction cycle. The kit is an optimized "mix and read" format that is compatible with HTS applications. The limit of detection for this assay is 12.5 µM G3P in 100 µL assay volume.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)