アッセイ
≥93% (GC)
形状
powder
不純物
<9% water (Karl Fischer)
色
white
溶解性
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.OC[C@@H](O)COP(O)(O)=O
InChI
1S/2C6H13N.C3H9O6P/c2*7-6-4-2-1-3-5-6;4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h2*6H,1-5,7H2;3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8)/t;;3-/m..1/s1
InChI Key
FWIDSLORBURWJY-CFMHHUGTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G7886-5G:
G7886-BULK:
G7886-100MG:
G7886-250MG:
G7886-VAR:
G7886-1G:
試験成績書(COA)