Merck
17766
Sigma-Aldrich
DL-α-グリセリンリン酸 マグネシウム塩 水和物
~85% (KT)
別名:
rac-グリセロ-3-リン酸 マグネシウム塩, グリセロリン酸マグネシウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H7MgO6P · xH2O
CAS番号:
分子量:
194.36 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
~85% (KT)
形状
powder
官能基
hydroxyl
脂質タイプ
phosphoglycerides
保管温度
room temp
SMILES記法
O.[Mg++].OCC(O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.Mg.H2O/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;1H2/q;+2;/p-2
InChI Key
GLZHYLKPDLVZKJ-UHFFFAOYSA-L
詳細
DL-αグリセロールリン酸は、D-およびL-グリセロリン酸エナンチオマーのラセミ混合物です。
アプリケーション
DL-α-グリセロールリン酸マグネシウム塩水和物は、以下の用途に使用されています:
  • オキシダーゼおよびデヒドロゲナーゼアッセイに
  • 骨芽細胞分化培地の成分として
  • 骨軟骨再生用に設計されたアルカリホスファターゼを含むポリ(ビニルアルコール)(PVA)ヒドロゲルの鉱化のため
DL-a-グリセロールリン酸は、アガラクチア・バクテリオファージの溶原株の特性を評価するために使用される可能性があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
17766-1KG:
17766-250G:
17766-50G:
17766-BULK:
17766-RSAMPLE:
17766-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Composites of polyvinyl alcohol (PVA) hydrogel and calcium and magnesium phosphate formed by enzymatic functionalization
Douglas T EL, et al.
Materials Letters, 137, 62-67 (2014)
Inhibition of Escherichia coli respiratory enzymes by short visible femtosecond laser irradiation
Lu CH, et al.
Journal of Physics D: Applied Physics, 47(31), 315402-315402 (2014)
Sanjeewa Gamagedara et al.
Bioanalysis, 4(10), 1175-1183 (2012-06-02)
Urinary metabolomic profiles have recently drawn a lot of attention owing to a debate regarding their possible role as potential clinical markers for prostate cancer. In this study, levels of proline, kynurenine, uracil and glycerol-3-phosphate in 126 patients with genitourinary
Haruo Shimada et al.
Biochemistry, 50(19), 4114-4120 (2011-04-09)
The structure of membrane lipids in Archaea is different from those of Bacteria and Eucarya in many ways including the chirality of the glycerol backbone. Until now, heterochiral membranes were believed to be unstable; thus, no cellular organism could have
Michele Alves-Bezerra et al.
Biochimica et biophysica acta, 1821(12), 1462-1471 (2012-08-21)
Although triacylglycerol (TAG) stores play a critical role in organisms, mechanisms underlying TAG synthesis are poorly understood in invertebrates. In mammals, the synthesis of glycerolipids, including TAG, diacylglycerol (DAG) and phospholipids (PL), occurs predominantly by the glycerol-3-phosphate (G3P) pathway in