Merck
MAK547
Sigma-Aldrich
High Sensitivity Beta-Hydroxybutyrate (Ketone Body) Assay Kit
sufficient for 200 fluorometric tests
別名:
High Sensitivity Beta-Hydroxybutyrate Assay Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116104
NACRES:
NA.21
アプリケーション
cosmetics
food and beverages
検出方法
fluorometric
関連疾患
endocrinological disorders, diabetes; gastrointestinal diseases
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
Ketone bodies are produced by the liver and used peripherally as an energy source when blood glucose levels drop. The two main ketone bodies are beta-hydroxybutyrate (β-HB) and acetoacetate, while acetone is the third abundant ketone body. Normally these two predominant ketone bodies are present in small amounts in the blood during fasting and prolonged exercise. In patients who have diabetes, alcohol or salicylate poisoning, hormone deficiency, childhood hypoglycemia and other acute disease states, large quantities of ketone bodies are found in the blood. The over-production and accumulation of ketone bodies in the blood (ketosis) can lead to pathological metabolic acidosis (ketoacidosis). Blood ketone testing methods that quantify β-HB, the predominant ketone body in the blood (approximately 75%) have been used for diagnosing and monitoring treatment of ketoacidosis.
​The Beta-Hydroxybutyrate Assay Kit offers a sensitive fluorescent assay for measuring Beta-HB levels in biological samples. This assay is based on an enzyme coupled reaction of β-HB, in which the product NADH can be specifically monitored by a fluorescent NADH sensor. The detection limit of this assay kit is 1.4 µM β-HB in a 100 µL reaction volume.
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)