安全性情報
MSPS002
Sigma-Aldrich
SILuPep GLP-1 active
synthetic, SIL MS Peptide Standard, ¹³C labeled
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23201100
NACRES:
NA.24
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized
off-white
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
アナリシスノート
General Description
SILuPep GLP-1 Active is a synthetic, stable isotope-labeled human peptide.
Sequence
HAEGTFTSDVSSY-Leu(U13C6)-EGQAAKEFIAW-Leu(U13C6)-VKGR-NH2
Terminal modifications: N-Term: [H]
Length (residues): 30
Label Incorporation
>= 98% as determined by mass spectrometry
法的情報
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
MSPS002-100UG-PW:
MSPS002-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)