安全性情報
9035-HK
Sigma-Aldrich
Glucagon Like Peptide 1 (GLP-1)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.13
結合体
125Iodine
品質水準
ラベル
125Iodine labeled
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
遺伝子情報
human ... GCG(2641)
詳細
Radioactivity: <1.5 μCi
These iodinated hormonos are HPLC purified and prepared fresh monthly.
アプリケーション
Research Category
All
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
保管および安定性
2–8 °C
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
9035-HK:
試験成績書(COA)