Merck
G8147
Sigma-Aldrich
グルカゴン様ペプチドIアミドフラグメント 7-36, ヒト
≥97% (HPLC), powder
別名:
プレプログルカゴン 78-107 アミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C149H226N40O45
CAS番号:
分子量:
3297.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc3ccccc3)NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](N)Cc4c[nH]cn4)[C@@H](C)O)[C@@H](C)O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc5c[nH]c6ccccc56)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N)=O
InChI
1S/C149H226N40O45/c1-17-76(10)119(146(232)167-80(14)126(212)175-104(60-86-63-159-91-36-25-24-35-89(86)91)136(222)177-100(56-73(4)5)137(223)186-117(74(6)7)144(230)174-93(37-26-28-52-150)128(214)160-65-110(197)168-92(122(154)208)39-30-54-158-149(155)156)188-138(224)102(57-83-31-20-18-21-32-83)178-133(219)98(47-51-115(204)205)173-132(218)94(38-27-29-53-151)170-124(210)78(12)164-123(209)77(11)166-131(217)97(44-48-109(153)196)169-111(198)66-161-130(216)96(46-50-114(202)203)172-134(220)99(55-72(2)3)176-135(221)101(59-85-40-42-88(195)43-41-85)179-141(227)106(68-190)182-143(229)108(70-192)183-145(231)118(75(8)9)187-140(226)105(62-116(206)207)180-142(228)107(69-191)184-148(234)121(82(16)194)189-139(225)103(58-84-33-22-19-23-34-84)181-147(233)120(81(15)193)185-112(199)67-162-129(215)95(45-49-113(200)201)171-125(211)79(13)165-127(213)90(152)61-87-64-157-71-163-87/h18-25,31-36,40-43,63-64,71-82,90,92-108,117-121,159,190-195H,17,26-30,37-39,44-62,65-70,150-152H2,1-16H3,(H2,153,196)(H2,154,208)(H,157,163)(H,160,214)(H,161,216)(H,162,215)(H,164,209)(H,165,213)(H,166,217)(H,167,232)(H,168,197)(H,169,198)(H,170,210)(H,171,211)(H,172,220)(H,173,218)(H,174,230)(H,175,212)(H,176,221)(H,177,222)(H,178,219)(H,179,227)(H,180,228)(H,181,233)(H,182,229)(H,183,231)(H,184,234)(H,185,199)(H,186,223)(H,187,226)(H,188,224)(H,189,225)(H,200,201)(H,202,203)(H,204,205)(H,206,207)(H4,155,156,158)/t76-,77-,78-,79-,80-,81+,82+,90-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,117-,118-,119-,120-,121-/m0/s1
InChI Key
DTHNMHAUYICORS-KTKZVXAJSA-N
遺伝子情報
human ... GCG(2641)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
His-Ala-Glu-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Val-Ser-Ser-Tyr-Leu-Glu-Gly-Gln-Ala-Ala-Lys-Glu-Phe-Ile-Ala-Trp-Leu-Val-Lys-Gly-Arg-NH2
詳細
グルカゴン様ペプチド1(GLP-1)はプログルカゴンから得られ、代謝的に不活性です。ただし、それは2つの小さなアミド型、すなわちGLP-1(7-37)アミドとGLP-1(7-36)アミドに処理されます。天然の消化管ペプチドです。
アプリケーション
グルカゴン様ペプチドIアミドフラグメント7-36ヒトは、脂肪組織GLP-1受容体と肥満およびインスリン抵抗性との関連を研究する3T3-L1脂肪細胞培養用DMEM(ダルベッコ')培地のサプリメントとして使用されています。
グルカゴン様ペプチド(GLP)Iアミドフラグメント7-36 (ヒト)は、GLP-1受容体アゴニストとして以下の用途に使用されています:
  • アデニルシクラーゼ活性に対する作用を検討するためのライセートトランスファー環状アデノシン一リン酸(cAMP)アッセイに
  • ヒト臍帯静脈内皮細胞(HUVEC)を前処理して内皮細胞(EC)単層の過透過性に対する作用およびアクチン細胞骨格による変化をモニタリングするため
  • ラット腸間膜動脈における血管内皮増殖因子-A(VEGF-A)ベースの血管拡張に対する阻害作用を検討するため
生物化学的/生理学的作用
GLP-1(グルカゴン様ペプチド1)(7-36)アミドは強力なインスリン分泌性ペプチドであり、食後または経口グルコース摂取後にグルコース誘導性インスリン放出を開始します。本化合物は抗糖尿病作用を有するため、インスリン非依存性糖尿病の治療に使用できる可能性があります。
その他情報
H2O中0.1% TFAからの凍結乾燥
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G8147-BULK:
G8147-.1MG-PW:
G8147-.1MG:
G8147-.5MG-PW:
G8147-VAR:
G8147-1MG-PW:
G8147-.5MG:
G8147-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An osmotic stimulus-mediating glucagon-like peptide-1 (7-36 amide) (GLP-1) secretion in acarbose-induced sucrose malabsorption?
L Ranganath et al.
Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.), 16(1), 64-65 (2000-02-16)
Sibel Ozyazgan et al.
Pharmacology, 74(3), 119-126 (2005-03-05)
We investigated the vascular effects of glucagon-like peptide-1 (GLP-1) and Exendin-4 in type 2 diabetic rat aortae. Studies were performed in a normal control group (NC) (0.2 ml i.p. saline, n = 10), streptozotocin (STZ)/nicotinamide diabetic control group (DC) (a
B D Green et al.
Metabolism: clinical and experimental, 53(2), 252-259 (2004-02-10)
The incretin hormone glucagon-like peptide-1(7-36)amide (GLP-1) has been deemed of considerable importance in the regulation of blood glucose. Its effects, mediated through the regulation of insulin, glucagon, and somatostatin, are glucose-dependent and contribute to the tight control of glucose levels.
Sang-Heon Lee et al.
Bioconjugate chemistry, 16(2), 377-382 (2005-03-17)
Glucagon-like peptide-1-(7-36) (GLP-1) is a hormone derived from the proglucagon molecule, which is considered a highly desirable antidiabetic agent mainly due to its unique glucose-dependent stimulation of insulin secretion profiles. However, the development of a GLP-1-based pharmaceutical agent has a
Raik Wolf et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 803(1), 91-99 (2004-03-18)
The incretins, glucose-dependent insulinotropic peptide (GIP(1-42)) and glucagon-like peptide 1 (GLP-1(7-36)), are involved in regulation of gastric emptying, glucose homeostasis, body fat regulation and the glucose-induced insulin secretion from the endocrine pancreas. After release in the circulation both peptides are