Merck
Y0000191
グルカゴン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Glucagon
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C153H225N43O49S
CAS番号:
分子量:
3482.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
human glucagon
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
S(CC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H
InChI
1S/C153H225N43O49S/c1-72(2)52-97(133(226)176-96(47-51-246-11)132(225)184-104(60-115(159)209)143(236)196-123(78(10)203)151(244)245)179-137(230)103(58-83-64-167-89-29-19-18-28-87(83)89)183-131(224)95(43-46-114(158)208)177-148(241)120(74(5)6)194-141(234)101(54-79-24-14-12-15-25-79)182-138(231)105(61-117(211)212)185-130(223)94(42-45-113(157)207)171-124(217)75(7)170-127(220)91(31-22-49-165-152(160)161)172-128(221)92(32-23-50-166-153(162)163)174-146(239)110(69-199)191-140(233)107(63-119(215)216)186-134(227)98(53-73(3)4)178-135(228)99(56-81-33-37-85(204)38-34-81)180-129(222)90(30-20-21-48-154)173-145(238)109(68-198)190-136(229)100(57-82-35-39-86(205)40-36-82)181-139(232)106(62-118(213)214)187-147(240)111(70-200)192-150(243)122(77(9)202)195-142(235)102(55-80-26-16-13-17-27-80)188-149(242)121(76(8)201)193-116(210)66-168-126(219)93(41-44-112(156)206)175-144(237)108(67-197)189-125(218)88(155)59-84-65-164-71-169-84/h12-19,24-29,33-40,64-65,71-78,88,90-111,120-123,167,197-205H,20-23,30-32,41-63,66-70,154-155H2,1-11H3,(H2,156,206)(H2,157,207)(H2,158,208)(H2,159,209)(H,164,169)(H,168,219)(H,170,220)(H,171,217)(H,172,221)(H,173,238)(H,174,239)(H,175,237)(H,176,226)(H,177,241)(H,178,228)(H,179,230)(H,180,222)(H,181,232)(H,182,231)(H,183,224)(H,184,225)(H,185,223)(H,186,227)(H,187,240)(H,188,242)(H,189,218)(H,190,229)(H,191,233)(H,192,243)(H,193,210)(H,194,234)(H,195,235)(H,196,236)(H,211,212)(H,213,214)(H,215,216)(H,244,245)(H4,160,161,165)(H4,162,163,166)/t75-,76+,77+,78+,88-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,109-,110-,111-,120-,121-,122-,123-/m0/s1
InChI Key
MASNOZXLGMXCHN-ZLPAWPGGSA-N
遺伝子情報
human ... GCGR(2642)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
Amino Acid Sequence
His-Ser-Gln-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Tyr-Ser-Lys-Tyr-Leu-Asp-Ser-Arg-Arg-Ala-Gln-Asp-Phe-Val-Gln-Trp-Leu-Met-Asn-Thr
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Human glucagon EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
グルカゴンは、膵臓のα細胞が分泌する29個のアミノ酸からなるペプチドホルモンで、血糖値の上昇、(間接的な機序による)インスリン濃度の上昇をもたらします。グルカゴンは、Gタンパク共役型受容体を介して作用し、その結果グリコーゲンからグルコース-1-リン酸を放出します。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Highly-conserved 29-amino acid polypeptide hormone produced by the pancreatic cells.
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jonathan R Dillman et al.
AJR. American journal of roentgenology, 201(1), 185-189 (2013-06-26)
The objective of our study was to evaluate the use of i.v. glucagon in pediatric patients undergoing MR enterography. Forty-seven patients underwent clinical MR enterography examinations consisting of identical breath-hold T1-weighted 3D gradient-recalled echo fat-saturated pulse sequences before and after
Christian de Duve (1917-2013).
Günter Blobel
Nature, 498(7454), 300-300 (2013-06-21)
Incretin therapy: should adverse consequences have been anticipated?
Edwin Gale
BMJ (Clinical research ed.), 346, f3617-f3617 (2013-06-12)
Patricia I Mighiu et al.
Nature medicine, 19(6), 766-772 (2013-05-21)
Glucagon activates hepatic protein kinase A (PKA) to increase glucose production, but the gluco-stimulatory effect is transient even in the presence of continuous intravenous glucagon infusion. Continuous intravenous infusion of insulin, however, inhibits glucose production through its sustained actions in
The BMJ and Dispatches gave only one side of the story.
Richard I G Holt
BMJ (Clinical research ed.), 347, f4379-f4379 (2013-07-12)