包装
pack of 100 ea (10 x bags 10 ea)
メーカー/製品名
MTC™ Bio M5451
L × W
30 mm × 207 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Spreader Triangle, 30 x 207mm, 10 sterile peel bags of 10 spreaders, 100/pk
特徴および利点
- Spreads cultures and liquids evenly
- Ideal for bacterial CFU counts
- Smooth edges - minimizes gouging
- Pre-sterilized - no flaming required
法的情報
MTC is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)