製品名
イヌMDR1ノックアウト、ヒトBCRPノックインMDCKII細胞,
由来生物
canine kidney (cocker spaniel)
品質水準
フォーム
liquid
保管温度
−196°C
遺伝子情報
human ... ABCG2(9429)
アプリケーション
詳細なプロトコルは技術告示を参照してください。
特徴および利点
MDCK II(Madin-Darby犬の腎臓)は、異種の親系統であるMDCK(ECACCカタログ番号85011435)に由来するサブクローンです。MDCK II細胞は、MDCK以降の継代において優勢であり、100 ohm/cm2の電気抵抗を示すことが報告されています。この菌株は、ネフロンの遠位尿細管または集合尿細管に由来すると考えられています。本細胞株は、上皮細胞における細胞表面極性の発生および維持を研究するための実験モデルとして使用できます。
イヌMDR1(cP-gp)排出トランスポーター遺伝子は、両方の対立遺伝子において効果的に破壊されています。 cP-gpは発現しません。 ヒトBCRPは、MDCKII細胞株にトランスフェクトされています。 バリデーション試験では、標準的なBCRP基質の排出が示されています。
品質
マイコプラズマ、滅菌、凍結後の生存率、細胞株同定のための短い末端反復(STR)分析について調べられています。
法的情報
公開情報1:ADME/Tox細胞株のライセンス
MDCKIIサブクローンは、最初にフランスのパリにあるInstitut Curie(キュリー研究所)のDaniel Louvardにより分離されました。
MDCKIIサブクローンは、最初にフランスのパリにあるInstitut Curie(キュリー研究所)のDaniel Louvardにより分離されました。
免責事項
研究専用。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわち最終使用者)は、フランス研究省から公衆衛生法典L第1245-5-1 II.の輸入許可を取得する必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
MTOX1304-1VL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
D Louvard
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 77(7), 4132-4136 (1980-07-01)
A dog kidney epithelial cell line (MDCK), grown in monolayer, displayed in vitro an asymmetric localization of surface proteins. Aminopeptidase [alpha-aminoacylpeptide hydrolase (microsomal), EC 3.4.11.2] was found only in the apical face whereas Na+, K+-ATPase (ATP phosphohydrolase, EC 3.6.1.3) was
G C Hansson et al.
The EMBO journal, 5(3), 483-489 (1986-03-01)
The glycosphingolipids (GSLs) of two sublines of Madin-Darby canine kidney (MDCK) cells, an epithelial cell line, were characterized by t.l.c., antibody overlay and mass spectrometry. The major characteristic which distinguishes the two MDCK cell strains is their trans-epithelial electrical resistance
Dominik Gartzke et al.
Pharmaceutical research, 32(6), 2060-2071 (2014-12-20)
To investigate whether it is possible to specifically suppress the expression and function of endogenous canine P-glycoprotein (cPgp) in Madin-Darby canine kidney type II cells (MDCKII) transfected with hPGP and breast cancer resistance protein (hBCRP) by zinc finger nuclease (ZFN)