溶解性
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.47 mg/mL
ethanol: 26.6 mg/mL
0.1 M NaOH: 5.2 mg/mL
DMSO: 5.3 mg/mL
H2O: insoluble
SMILES記法
Oc1ccc(cc1N2C(=O)Nc3cc(ccc23)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H8F6N2O2/c16-14(17,18)7-1-3-10-9(5-7)22-13(25)23(10)11-6-8(15(19,20)21)2-4-12(11)24/h1-6,24H,(H,22,25)
InChI Key
YLFMCMWKHSDUCT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
mouse ... Kcnma1(16531)
rat ... Kcnma1(83731)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
注意
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N170-5MG:
N170-25MG:
N170-VAR:
N170-BULK:
試験成績書(COA)