Merck
N5408
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗神経成長因子受容体(NGFR p75) マウス宿主抗体
clone ME20.4, ascites fluid
別名:
抗-NGFR p75
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
ME20.4, monoclonal
分子量
antigen 75 kDa
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
racoon, monkey, pig, human, feline
以下との反応禁止
mouse, chicken, rat
テクニック
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,000 using human tongue
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
neutralization: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NGFR(4804)
詳細
モノクローナル抗神経成長因子受容体(NGFR p75)(マウスIgG1アイソタイプ)は、ヒトメラノーマ細胞株WM245で免疫化したBALB/cマウスのマウス骨髄腫細胞と脾細胞の融合により産生されるME20.4ハイブリドーマに由来します。ヒトNGFR p75は、細胞外領域、O-結合型グリコシル化されている可能性のあるセリンおよびスレオニンに富む領域、単一の膜貫通ドメイン、および155個のアミノ酸の細胞質ドメインに、疎水性のシグナル配列、単一のN結合型グリコシル化部位、約40個のアミノ酸のシステインに富む4つの反復単位を持っています。
低親和性ヒトNGFR p75(別名gp75NGFR、p75NGFR、p75NTR)を認識します。この抗体が認識するエピトープは、NGFR分子の3番目か4番目のシステインリッチリピート内に存在しています。
特異性
モノクローナル抗神経成長因子受容体(NGFR p75)は、gp75NGFR、p75NGFRおよびp75NTRとしても知られる、ヒト由来(75 kDa)の低親和性NGFR p75を認識します。抗体によって認識されるエピトープは、NGFR分子の3番目または4番目のシステインに富むリピート内にあります。交差反応性は、ヒト、サル(マーモセット)、ブタ、ネコ、アライグマで観察されていますが、ラット、ニワトリ、マウスNGFRでは観察されていません。
免疫原
ヒト黒色腫細胞株WM245。
アプリケーション
モノクローナル抗神経成長因子受容体(NGFR p75)は次のように使用されています。
  • 酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)
  • 免疫沈降、免疫ブロッティング、免疫組織化学的検査
  • 免疫細胞化学的検査(アセトンまたはホルマリンで固定、ブアン固定液またはホルマリンで固定、パラフィン包埋)′
  • 電子顕微鏡ラジオイムノアッセイ(RIA)の場合(Kd of 7x10-10 M)
  • フローサイトメトリー
  • NGFの受容体への結合の阻害
  • ロゼットアッセイ
  • コリン作動性免疫毒素として
モノクローナル抗神経成長因子受容体(NGFR p75)抗体マウス宿主抗体は、免疫ブロット法に使用されており、CBに添加されます。
生物化学的/生理学的作用
ニュートロフィン(NT)は、神経系の発達と維持に欠かせない成長因子です。NTの作用を媒介する受容体の1つが神経成長因子受容体/TNFRSF16(p75NGFR, p75NTR)です。NGFRは、胎生期および生後初期の発達におけるニューロンおよび神経堤由来細胞の生存および分化に重要なNGFの作用を媒介します。NGFRの発現は、乳がんやすい臓がんにおける良好な予後および良好な生存率と関連しています。
神経成長因子受容体(NGFR p75)は、癌原遺伝子産物p140trkのNGF結合親和性を増強し、p140trkのキナーゼ活性を調節し、シグナル伝達に役割を果たす場合もあります。具体的には、NGFR p75に結合するニューロトロフィンが、セラミドの生成、核因子-κ(NF-κB)の活性化と核への移動、およびJunキナーゼ(JNK)活性の増強を刺激します。
物理的形状
製品は、15 mMのアジ化ナトリウムを保存剤として含む腹水として提供されます。
保管および安定性
継続して使用する場合は、2~8°Cで保存し、最大1カ月間使用できます。さらに長期間保管する場合は、使用液のアリコートを冷凍保存してください。凍結融解の繰り返しはお勧めしません。「霜取り不要」のフリーザーでの保管はお勧めしません。長期保存によりわずかな濁りが発生した場合は、使用前に遠心分離し、溶液を透明にしてください。使用希釈サンプルは、12時間以内に使用しない場合は破棄してください。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
N5408-BULK:
N5408-.2ML:
N5408-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
High affinity nerve growth factor binding displays a faster rate of association than p140trk binding. Implications for multi-subunit polypeptide receptors.
Mahadeo D, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 269(9), 6884-6891 (1994)
Barbara Kofler et al.
International journal of molecular sciences, 19(4) (2018-04-13)
Photodynamic therapy (PDT) is suggested to have an impact on the treatment of early stage head and neck cancers (HNSCC). We investigated the effect of PDT with methylene blue (MB) and a diode laser (660 nm) as the laser source
Origin and immunolesioning of cholinergic basal forebrain innervation of cat primary auditory cortex
Kamke MR, et al.
Hearing Research, 206(1-2) (2005)
Expression and structure of the human NGF receptor
Johnson D, et al.
Cell, 47(4), 545-554 (1986)
The intracellular domain of the low affinity p75 nerve growth factor receptor is a death effector domain
Park HH
Molecular Medicine Reports, 2(4), 539-541 (2009)