Merck
O1014
Sigma-Aldrich
オクトレオチド
≥98% (HPLC)
別名:
SMS 201-995
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C49H66N10O10S2
CAS番号:
分子量:
1019.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
溶解性
H2O: soluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@@H](O)[C@@H](CO)NC(=O)[C@@H]1CSSC[C@H](NC(=O)[C@H](N)Cc2ccccc2)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N1
InChI
1S/C49H66N10O10S2/c1-28(61)39(25-60)56-48(68)41-27-71-70-26-40(57-43(63)34(51)21-30-13-5-3-6-14-30)47(67)54-37(22-31-15-7-4-8-16-31)45(65)55-38(23-32-24-52-35-18-10-9-17-33(32)35)46(66)53-36(19-11-12-20-50)44(64)59-42(29(2)62)49(69)58-41/h3-10,13-18,24,28-29,34,36-42,52,60-62H,11-12,19-23,25-27,50-51H2,1-2H3,(H,53,66)(H,54,67)(H,55,65)(H,56,68)(H,57,63)(H,58,69)(H,59,64)/t28-,29-,34-,36+,37+,38-,39-,40+,41+,42+/m1/s1
InChI Key
DEQANNDTNATYII-OULOTJBUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
Phe-Cys-Phe-Trp-Lys-Thr-Cys-Thr-ol [Disulfide bridge: 2-7]
詳細
オクトレオチドは、D-Phe-Cys-Phe-D-Trp-Lys-ThrCys-Thr-OHのアミノ酸配列を持つソマトスタチン類似体です。
生物化学的/生理学的作用
オクトレオチドは、成長ホルモンのグルカゴンとインスリンのin vivoでの分泌を、天然のホルモンの3倍強力に阻害します。 オクトレオチドは、血清プロラクチンレベルを調節し、末端肥大症患者の乳汁漏出または(続発性)無月経を改善させます。したがって、このペプチドは末端肥大症治療の強力な治療薬になると考えられます。
ソマトスタチンアナログであり、成長ホルモン分泌の阻害において、天然ホルモンより3倍強力な作用を示します。
その他情報
H2O中0.1%TFAからの凍結乾燥
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
O1014-500UG-PW:
O1014-1MG:
O1014-VAR:
O1014-BULK:
O1014-1MG-PW:
O1014-500UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Alain Sauvanet et al.
Annals of surgery, 260(2), 364-371 (2014-03-22)
To assess the feasibility and outcomes of parenchyma-sparing pancreatectomy (PSP), including enucleation (EN), resection of uncinate process (RUP), and central pancreatectomy (CP), as an alternative to standard pancreatectomy for presumed noninvasive intraductal papillary and mucinous neoplasms (IPMNs). Pancreaticoduodenectomy and distal
Octreotide
Lamberts S
The New England Journal of Medicine, 334, 246-254 (1996)
Rana Ben Azzouna et al.
Nuclear medicine communications, 38(1), 51-56 (2016-11-09)
The Ge/Ga generator is of increasing interest for clinical PET. The arrival on the market of the pharmaceutical-grade generator, which provides an eluate with chemical and radiochemical purities in conformity with the European Pharmacopeia specifications, makes the direct labelling of
Mattias Sandström et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 54(10), 1755-1759 (2013-08-10)
(68)Ga-DOTATOC and (68)Ga-DOTATATE are 2 radiolabeled somatostatin analogs for in vivo diagnosis of neuroendocrine tumors with PET. The aim of the present work was to measure their comparative biodistribution and radiation dosimetry. Ten patients diagnosed with neuroendocrine tumors were included.
Hendrik Bergsma et al.
Best practice & research. Clinical gastroenterology, 26(6), 867-881 (2013-04-16)
Peptide receptor radionuclide therapy (PRRT) with radiolabelled somatostatin analogues plays an increasing role in the treatment of patients with inoperable or metastasised gatroenteropancreatic neuroendocrine tumours (GEP-NETs). (90)Y-DOTATOC and (177)Lu-DOTATATE are the most used radiopeptides for PRRT with comparable tumour response