クローン
O1, monoclonal
フォーム
lyophilized powder
化学種の反応性
mouse, chicken, rat, human
テクニック
flow cytometry: 2.5 μg using 2.5 x 106 cells
immunohistochemistry: 8-25 μg/mL using fixed cells
アイソタイプ
IgM
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... OMG(4974)
免疫原
ウシ脳由来脳梁白質。
物理的形状
凍結乾燥品(PBS溶液, 5%トレハロース含有, 0.2 μmフィルター滅菌済み)。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
O7014-50UG-PW:
O7014-50UG:
O7014-VAR:
O7014-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)