Merck
P2401
Sigma-Aldrich
ペクチナーゼ from Rhizopus sp.
greener alternative
powder, 400-800 units/g solid
別名:
マセロザイムR-10, ポリ-(1,4-α-D-ガラクツロニド) グリカノヒドロラーゼ, ポリガラクツロナーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
フォーム
powder
品質水準
比活性
400-800 units/g solid
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、セルロースを原料とするエタノールの研究に使用する場合、エネルギー効率と廃棄物防止に関して強化されています。詳細については、biofilesの記事およびEnzymes for Alternative Energy Researchをご参照ください。
また、ペクチナーゼはペクチン分解酵素としても知られており、主に細菌、真菌および植物にみられます。ポリガラクツロナーゼは、ペクチン分解酵素の中でも非常に豊富に存在する酵素の一つです。ペクチナーゼには、果汁の抽出やその清澄化など幅広い産業用途があります。さらに、植物油の抽出、茶とコーヒーの発酵、紙の漂白、家禽飼料の添加物、ならびにアルコール飲料や食品産業にも使用されます。
アプリケーション
クモノスカビ(Rhizopus sp.)から得られたペクチナーゼは、葉の酵素消化に使用されています。
細胞小器官を分離する前に、細胞壁を消化し植物プロトプラストを形成するときに使用されます。
生物化学的/生理学的作用
ペクチナーゼは、細胞壁の構成要素であるペクチンを加水分解します。ペクチナーゼは、メチルエステル化ペクチンまたは脱エステル化ペクチンを攻撃する場合があります。 ペクチナーゼ活性の源であり、セルラーゼ活性とヘミセルラーゼ活性も含みます。
単位の定義
1ユニットは、pH 4.0、25°C、1分間で、1.0 μmolのガラクツロン酸をポリガラクツロン酸から遊離させる酵素量です。
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerenzymes for complex carbohydrate analysisをご覧ください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P2401-VAR:
P2401-1KU:
P2401-5KU:
P2401-500UN:
P2401-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Isolation of intact sub-dermal secretory cavities from Eucalyptus
Goodger JQ, et al.
Plant methods, 6(1), 20-20 (2010)
Sheetal K Karnik et al.
Plant physiology, 138(4), 1967-1981 (2005-07-26)
Homologs of peroxin 16 genes (PEX16) have been identified only in Yarrowia lipolytica, humans (Homo sapiens), and Arabidopsis (Arabidopsis thaliana). The Arabidopsis gene (AtPEX16), previously reported as the SSE1 gene, codes for a predicted 42-kD membrane peroxin protein (AtPex16p). Lin
Pectinase production by Neurospora crassa: purification and biochemical characterization of extracellular polygalacturonase activity
Maria de Lourdes T. M. Polizeli, et al.
Microbiology, 137, 1815-1823 (1991)
Microbial pectinolytic enzymes: a review
Jayani Ranveer Singh, et al.
Process. Biochem., 40(9), 2931-2944 (2005)
Enzyme disintegration with spatial resolution reveals different distributions of sludge extracellular polymer substances
Lu Fan, et al.
Biotechnology for Biofuels, 9(1), 29-29 (2016)
プロトコル
To measure pectinase activity, a titrimetric stop reaction assay is used. One unit of pectinase will liberate 1 μmol of galacturonic acid from poly-galacturonic acid per hour at pH 4.0 at 25 °C.