安全性情報
89216
Sigma-Aldrich
Pectinase from Aspergillus
≥0.3 U/mg
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.77
由来生物
Aspergillus sp.
品質水準
形状
powder
比活性
≥0.3 U/mg
保管温度
2-8°C
単位の定義
1 U corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol galacturonic acid from polygalacturonic acid per minute at pH 4.0 and 50° C.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
89216-50G:
89216-VAR:
89216-BULK:
89216-10G:
試験成績書(COA)