由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
powder
官能基
amine
ester
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C33H66NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-32(35)39-29-31(30-41-43(37,38)40-28-27-34)42-33(36)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h31H,3-30,34H2,1-2H3,(H,37,38)/t31-/m1/s1
InChI Key
NEZDNQCXEZDCBI-WJOKGBTCSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P5693-1G:
P5693-BULK:
P5693-100MG:
P5693-250MG:
P5693-VAR:
試験成績書(COA)