クローン
IPC1, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 25-35 kDa
化学種の反応性
hamster, mouse, rat
濃度
1 mg/mL
テクニック
microarray: suitable
western blot: 0.05-0.1 μg/mL using mouse brain extract
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Prnp(19122)
rat ... Prnp(24686)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
推奨
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
P5999-200UL:
P5999-BULK:
P5999-VAR:
試験成績書(COA)