Merck
P9564
Sigma-Aldrich
Phleomycin
from Streptomyces verticillus, powder, DNA replication inhibitor
別名:
FT-0697305
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
フレオマイシン from Streptomyces verticillus, powder
形状
powder
品質水準
シェルフライフ
2 yr
blue
抗生物質活性スペクトル
fungi
作用機序
DNA synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C51H75N17O21S2/c1-16-29(65-41(68-38(16)54)21(8-27(53)72)60-9-20(52)39(55)78)44(82)67-31(34(22-10-58-15-61-22)88-49-50(5,36(76)33(74)25(11-69)87-49)89-47-37(77)51(85,48(57)84)35(75)26(12-70)86-47)45(83)62-18(3)32(73)17(2)42(80)66-30(19(4)71)43(81)59-7-6-28-63-24(14-90-28)46-64-23(13-91-46)40(56)79/h10,13,15,17-18,20-21,24-26,30-37,47,49,60,69-70,73-77,85H,6-9,11-12,14,52H2,1-5H3,(H2,53,72)(H2,55,78)(H2,56,79)(H2,57,84)(H,58,61)(H,59,81)(H,62,83)(H,66,80)(H,67,82)(H2,54,65,68)/t17?,18?,20?,21?,24?,25-,26?,30?,31?,32?,33+,34?,35-,36-,37-,47-,49-,50-,51+/m0/s1
InChI Key
QRBLKGHRWFGINE-UGWAGOLRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フレオマイシンは糖ペプチド抗生物質であり、ブレオマイシンファミリーのメンバーです。
アプリケーション
Streptomyces verticillus由来のフレオマイシンは、Trypanosoma bruceiの形質転換体のスクリーニングにおける抗生物質として使用されています。また、 Escherichia coli(大腸菌)の維持における抗生物質として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
フレオマイシンはDNAに結合してインターカレートし、それによってDNA鎖が切断されます。DNA複製の阻害剤として作用します。
特徴および利点
本化合物は、アポトーシスの研究に使用するための製品です。その他の主要なアポトーシス製品を見つけるにはここをクリックしてください。他の研究分野向けの生理活性小分子については、sigma.com/discover-bsmをご覧ください。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P9564-5MG:
P9564-VAR:
P9564-BULK:
P9564-25MG-PW:
P9564-25MG:
P9564-5MG-PW:
P9564-100MG-PW:
P9564-100MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
L F Povirk et al.
Biochemistry, 20(3), 665-671 (1981-02-03)
The kinetics and mechanism of binding of Cu-(II).bleomycin, Fe(III).bleomycin, and Cu(II).phleomycin to DNA were studied by using fluorometry, equilibrium dialysis, electric dichroism, and temperature-jump and stopped-flow spectrophotometry. The affinity of Cu(II).bleomycin for DNA was greater than that of metal-free bleomycin
M J Sleigh et al.
Mutation research, 42(2), 181-190 (1977-02-01)
Sulphydryl-mediated DNA breakage, which is induced by the antibiotic phleomycin in vitro, has been found to contribute significantly to the DNA damage produced by phleomycin in Escherichia coli. The effect of pleomycin was inhibited in vivo, as in vitro, by
James B Wilson et al.
Mutation research, 689(1-2), 12-20 (2010-05-11)
The Fanconi anaemia (FA) FANCG protein is an integral component of the FA nuclear core complex that is required for monoubiquitylation of FANCD2. FANCG is also part of another protein complex termed D1-D2-G-X3 that contains FANCD2 and the homologous recombination
C H He et al.
Canadian journal of microbiology, 42(12), 1263-1266 (1996-12-01)
The antibiotic bleomycin is used as an anticancer agent for treating a variety of tumours. The antitumour effect of bleomycin is related to its ability to produce lesions such as apurinic/apyrimidinic sites and single- and double-strand breaks in the cellular
Appolinaire Djikeng et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 265, 73-83 (2004-04-23)
Trypanosoma brucei, a flagellate protozoa of the family Trypanosomatidae, has become one of the model systems for unicellular pathogens to study fundamentally important biological phenomena. Currently, the method of choice to examine gene function in these organisms is RNA interference
資料
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.