Merck
B8416
Sigma-Aldrich
硫酸ブレオマイシン from Streptomyces verticillus
crystalline, suitable for cell culture, BioReagent
別名:
ブレオ, ブレキサン, ブレノキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
product name
硫酸ブレオマイシン from Streptomyces verticillus, 1.5-2.0 units/mg solid, BioReagent, suitable for cell culture
製品種目
BioReagent
品質水準
形状
powder or crystals
比活性
1.5-2.0 units/mg solid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
white to off-white
溶解性
H2O: 20 mg/mL, clear, colorless
抗生物質活性スペクトル
fungi
作用機序
DNA synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-]S([O-])(=O)=O.C[C@@H](O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](NC(=O)c1nc(nc(N)c1C)[C@H](CC(N)=O)NC[C@H](N)C(N)=O)[C@@H](O[C@@H]2O[C@@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H](OC(N)=O)[C@@H]3O)c4c[nH]cn4)C(=O)NCCc5nc(cs5)-c6ncc(s6)C(=O)NCCC[S+](C)C.C[C@@H](O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](NC(=O)c7nc(nc(N)c7C)[C@H](CC(N)=O)NC[C@H](N)C(N)=O)[C@@H](O[C@@H]8O[C@@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]8O[C@@H]9O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H](OC(N)=O)[C@@H]9O)c%10c[nH]cn%10)C(=O)NCCc%11nc(cs%11)-c%12ncc(s%12)C(=O)NCCC[S+](C)C
InChI
1S/2C55H83N17O21S3.H2O4S/c2*1-20-33(69-46(72-44(20)58)25(12-31(57)76)64-13-24(56)45(59)82)50(86)71-35(41(26-14-61-19-66-26)91-54-43(39(80)37(78)28(16-73)90-54)92-53-40(81)42(93-55(60)88)38(79)29(17-74)89-53)51(87)67-22(3)36(77)21(2)47(83)70-34(23(4)75)49(85)63-10-8-32-68-27(18-94-32)52-65-15-30(95-52)48(84)62-9-7-11-96(5)6;1-5(2,3)4/h2*14-15,18-19,21-25,28-29,34-43,53-54,64,73-75,77-81H,7-13,16-17,56H2,1-6H3,(H13-,57,58,59,60,61,62,63,66,67,69,70,71,72,76,82,83,84,85,86,87,88);(H2,1,2,3,4)/t2*21-,22+,23+,24-,25-,28-,29+,34+,35+,36-,37+,38+,39-,40-,41-,42+,43-,53-,54-;/m00./s1
InChI Key
OOXTWFJZZAJGKA-CNLAFNBISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:グリコペプチド
硫酸ブレオマイシンは、Streptomyces verticillusから単離された抗腫瘍性の抗生物質です。細胞培養剤として10~100 μg/mLで使用することが推奨されます。
アプリケーション
ブレオマイシンは、精巣癌、卵巣癌および子宮頸癌の治療にエトポシドおよびシスプラチンと組み合わせて使用されます。この併用療法はBEP化学療法として一般的であり、胚細胞腫瘍に対する有効かつ最も成功した化学療法レジメンとして実証されています。ブレオマイシンは細胞傷害性物質であるため、ブレオマイシン誘発性肺損傷またはブレオマイシン誘発性肺炎(BIP)と呼ばれる肺血管系の内皮損傷を誘発することが知られています。研究者はブレオマイシンのこの特性を利用して、マウスとラットモデルで肺線維症を誘発しました。
生物化学的/生理学的作用
硫酸ブレオマイシンはDNAに結合し、特異的な塩基配列におけるssDNAの切断を引き起こしてDNA合成を阻害します。この阻害作用は、ブレオマイシンの酸素および金属イオンへの結合を必要とします。また、弱く、しかしより選択的にRNAも切断します。アポトーシスの誘導および調節物質として作用し、腫瘍の血管新生を阻害します。
構成
本製品は、ブレオマイシンA2(70%)およびB2(30%)を含む糖ペプチド抗生物質の混合物です。それぞれのブレオマイシンは、末端のアミンが異なり、異なる生物学的活性を示します。
注意
本製品は、2~8℃で保存する必要があります。
調製ノート
本製品は20 mg/mLで水に可溶であり、数日間は活性があります。0.1 Mの中性リン酸カリウムに溶解した2ユニット/mLの溶液は、14日以内に使用してください。通常の生理食塩水に溶解した3ユニット/mLの溶液は、活性が3ヵ月間あります。
その他情報
容器は固く閉め、乾燥した、通気の良い場所で、吸湿剤と共に保管してください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Muta. 1B - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
B8416-VAR:
B8416-BULK:
B8416-15UN:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Donald H Atha et al.
Journal of nucleic acids, 2020, 8810105-8810105 (2020-08-18)
To evaluate methods for analysis of genotoxic effects on mammalian cell lines, we tested the effect of three common genotoxic agents on Chinese hamster ovary (CHO) cells by single-cell gel electrophoresis (comet assay) and gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS/MS). Suspension-grown
Ian D Odell et al.
Science immunology, 7(78), eabq6691-eabq6691 (2022-12-10)
Immune cells are fundamental regulators of extracellular matrix (ECM) production by fibroblasts and have important roles in determining extent of fibrosis in response to inflammation. Although much is known about fibroblast signaling in fibrosis, the molecular signals between immune cells
Martin Toussaint et al.
Nature protocols, 1(4), 1922-1928 (2007-05-10)
Intracellular metabolites and environmental agents continuously challenge the structural integrity of DNA. In the yeast Saccharomyces cerevisiae, the complete collection of open reading frame deletion mutants, in combination with powerful screening methods, allows for the comprehensive analyses of cellular responses
Mate Maus et al.
Nature metabolism, 5(12), 2111-2130 (2023-12-15)
Fibrogenesis is part of a normal protective response to tissue injury that can become irreversible and progressive, leading to fatal diseases. Senescent cells are a main driver of fibrotic diseases through their secretome, known as senescence-associated secretory phenotype (SASP). Here
Ines Marin et al.
Cancer discovery, 13(2), 410-431 (2022-10-28)
Cellular senescence is a stress response that activates innate immune cells, but little is known about its interplay with the adaptive immune system. Here, we show that senescent cells combine several features that render them highly efficient in activating dendritic
資料
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
微生物死滅曲線は、哺乳類細胞に対し選択抗生物質のばく露量を増やしていく用量反応実験です。