Merck
N9162
Sigma-Aldrich
Neocarzinostatin
from Streptomyces carzinostaticus, ≥90% (SDS-PAGE), solution
別名:
NCS, NSC-69856, ジノスタチン, ホロネオカルジノスタチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
ネオカルチノスタチン Streptomyces carzinostaticus由来, ≥90% (SDS-PAGE), ~0.5 mg/mL
品質水準
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
形状
solution
濃度
~0.5 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
neoplastics
作用機序
DNA synthesis | interferes
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C35H35NO12/c1-16-12-19(42-4)14-22-20(16)8-9-23(37)27(22)32(40)45-24-13-18-10-11-35(26-15-43-34(41)46-26)25(48-35)7-5-6-21(18)31(24)47-33-28(36-3)30(39)29(38)17(2)44-33/h8-9,12-14,17,21,24-26,28-31,33,36-39H,6,15H2,1-4H3/t17-,21?,24-,25-,26-,28-,29+,30-,31-,33-,35+/m1/s1
InChI Key
BLXZMHNVKCEIJX-PNKAXBHOSA-N
アプリケーション
Streptomyces carzinostaticus由来のネオカルチノスタチンは、下記の用途で使用されています:
  • ヒトGM0637線維芽細胞の処理のためのDNA損傷剤として
  • DNA損傷誘導のための放射線類似作用抗生物質として
  • Vγ2Vδ2 T細胞とともに使用し、卵巣がん細胞に対する細胞毒性の評価
生物化学的/生理学的作用
ネオカルチノスタチンは、113個のアミノ酸残基を有する単鎖タンパク質にエンジイン発色団が強固に結合した、タンパク質・低分子複合体です。この複合体は、抗増殖性と抗腫瘍性を有しています。発色団は活性化合物であり、DNAの切断に関与します。一方、アポタンパク質は、この不安定な発色団の作用を安定化・制御します。NCS発色団は、結合タンパク質の内溝に非共有結合的に結合しているため、解離することが可能です。チオ-ルを添加すると、発色団は反応性の高いバイラジカル分子を形成し、この分子がDNAの一本鎖・二本鎖の配列特異的な切断を誘導します。ネオカルチノスタチンはDNA合成を阻害し、様々なヒト腫瘍や動物腫瘍において抗腫瘍性を示します。NCSは細胞増殖を阻害します。これはNCSがG2期停止を誘導し、ヒトパピロ-マウイルス(HPV)陽性細胞株と陰性細胞株の両方においてアポト-シスを誘導する作用によるものです。
ネオカルチノスタチンは、放射線類似作用抗生物質です。
物理的形状
pH 5.5の20 mM MESバッファ-溶液中に、100 μg(約9 nmol)のNCSを含有しています。
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
N9162-BULK:
N9162-100UG-PW:
N9162-VAR:
N9162-100UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Induction of ATM/ATR pathway combined with Vgamma2Vdelta2 T cells enhances cytotoxicity of ovarian cancer cells
Lu J,et al.
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease, 1842(7), 1071-1079 (2014)
Long non-coding RNA ANRIL (CDKN2B-AS) is induced by the ATM-E2F1 signaling pathway
Wan G, et al.
Cellular Signalling, 25(5), 1086-1095 (2013)
B Heyd et al.
Journal of bacteriology, 182(7), 1812-1818 (2000-03-14)
Neocarzinostatin (NCS) is the most studied member of a family of chromoproteins secreted by a range of actinomycetes species. It has been proposed that in addition to their antitumoral activity related to the bound chromophores, this group of related proteins
The enediyne antibiotics.
A L Smith et al.
Journal of medicinal chemistry, 39(11), 2103-2117 (1996-05-24)
Neocarzinostatin-chromophore: a potent inhibitor of casein kinase II in vitro.
Tanoue, S., et al.
Antibiotics, 51, 95-98 (1998)
資料
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.