安全性情報
B1141000
硫酸ブレオマイシン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
bleomycin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
InChI
1S/C55H83N17O21S3.H2O4S/c1-20-33(69-46(72-44(20)58)25(12-31(57)76)64-13-24(56)45(59)82)50(86)71-35(41(26-14-61-19-65-26)91-54-43(39(80)37(78)29(15-73)90-54)92-53-40(81)42(93-55(60)88)38(79)30(16-74)89-53)51(87)66-22(3)36(77)21(2)47(83)70-34(23(4)75)49(85)63-10-8-32-67-28(18-94-32)52-68-27(17-95-52)48(84)62-9-7-11-96(5)6;1-5(2,3)4/h14,17-19,21-25,29-30,34-43,53-54,64,73-75,77-81H,7-13,15-16,56H2,1-6H3,(H13-,57,58,59,60,61,62,63,65,66,69,70,71,72,76,82,83,84,85,86,87,88);(H2,1,2,3,4)/t21?,22?,23?,24?,25?,29-,30+,34?,35?,36?,37+,38+,39-,40-,41?,42-,43-,53+,54-;/m0./s1
InChI Key
WUIABRMSWOKTOF-OCBSMOPSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。本製品のSDSおよび製品リーフレットを含むサポートに提供されている情報はすべて、発行薬局方の権限の下で制作・発行されています。さらに詳しい情報およびサポートにつきましては発行薬局方のウェブサイトをご覧ください。
アプリケーション
ブレオマイシン硫酸塩EP標準品は、欧州薬局方で明確に規定された臨床検査にのみ使用することを意図しています。
包装
この製品は現行の薬局方により提供されます。現在の単位量については、EDQM reference subtance catalogueをご覧ください
その他情報
販売が制限されることがあります。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Muta. 1B - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
B1141000:
B1141000-7MG:
B1141000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Andrea C Lo et al.
International journal of radiation oncology, biology, physics, 88(5), 1011-1018 (2014-03-26)
We report long-term outcomes and complications of craniopharyngioma patients referred to our institution. Between 1971 and 2010, 123 consecutive patients received primary treatment for craniopharyngioma in British Columbia and were referred to our institution. The median age was 30 years
Jie-jie Geng et al.
Biochimica et biophysica acta, 1842(9), 1770-1782 (2014-06-17)
Lung interstitial fibrosis is a chronic lung disease, and few effective therapies are available to halt or reverse the progression of the disease. In murine and human lung fibrosis, the expression of CD147 is increased. However, the role of CD147
Sebastian Willenborg et al.
The Journal of investigative dermatology, 134(7), 2005-2015 (2014-01-11)
Conclusive evidence for the impact of mast cells (MCs) in skin repair is still lacking. Studies in mice examining the role of MC function in the physiology and pathology of skin regenerative processes have obtained contradictory results. To clarify the
Ying Meng et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 50(4), 723-736 (2013-10-31)
Accumulating evidence has demonstrated that up-regulation of the angiotensin (Ang)-converting enzyme (ACE)/AngII/AngII type 1 receptor (AT1R) axis aggravates pulmonary fibrosis. The recently discovered ACE2/Ang-(1-7)/Mas axis, which counteracts the activity of the ACE/AngII/AT1R axis, has been shown to protect against pulmonary
Vincent Murray et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 71(8), 1505-1512 (2013-08-29)
The genome-wide pattern of DNA cleavage at transcription start sites (TSSs) for the anti-tumor drug bleomycin was examined in human HeLa cells using next-generation DNA sequencing. It was found that actively transcribed genes were preferentially cleaved compared with non-transcribed genes.