抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
GFP-20, monoclonal
分子量
antigen 27 kDa
含みます
15 mM sodium azide
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
dot blot: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:2,000 using purified recombinant GFP preparation
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
モノクローナル抗緑色蛍光タンパク質(GFP)抗体(マウスIgG1アイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞とGFP標識融合タンパク質で免疫化したBALB/cマウスの脾細胞との融合により作製したGFP-20ハイブリドーマ由来です。GFPは27 kDa(アミノ酸238個)のタンパク質で、生物発光クラゲAequorea victoriaに由来するものです。このクラゲでは、エネルギーがCa2+活性化発光タンパク質エクオリンからGFPに移行するときに、光が産生されます。GFPは、生きた細胞または生物における動的プロセスのモニタリングに使用できるユニークなツールとなります。真核生物または原核生物細胞に発現したGFPが青色光またはUV光を照射されると、明るい緑色の蛍光を発します。光刺激により生じるGFPの蛍光は生物種に依存せず、微生物、無脊椎動物、脊椎動物および植物を含む広範囲のGFP発現宿主で蛍光発光が報告されています。GFPの蛍光発光には外因性の基質および補因子は必要ありません。これは、GFPは新生タンパク質中の天然アミノ酸から自己触媒的に蛍光色素を生成するためです。GFPのシグナルは、フローサイトメトリー、共焦点レーザー顕微鏡法、および蛍光定量アッセイで定量できます。実際、多くの組換えタンパク質が、その検出、単離および精製を行いやすいようにGFPで標識されています。
緑色蛍光タンパク質(GFP)は、クラゲ(Aequorea Victoria)由来で、遺伝子発現マーカーとしてよく使用されています。したがって、GFPに対する抗体により、GFP標識した核酸やタンパク質の検出と分析が容易になります。モノクローナル抗緑色蛍光タンパク質(GFP)抗体は、GFPとGFP標識生体分子に特異性があります。
免疫原
GFPタグ融合タンパク質
GFPタグ融合タンパク質。
アプリケーション
モノクローナル抗緑色蛍光タンパク質(GFP)抗体は、ウエスタンブロットおよびChIPアッセイに適しています。
モノクローナル抗緑色蛍光タンパク質(GFP)抗体は、免疫ブロッティング、ドットブロット、免疫沈降、免疫細胞化学的分析、免疫蛍光法、クロマチン免疫沈降、および酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)を用いてGFP(27 kDa)を認識します。この抗体は、原核生物発現ベクターが発現する融合タンパク質と反応します。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付の他の文書に記載がない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。そのような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
推奨
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
G6539-100UL:
G6539-.2ML:
G6539-VAR:
G6539-.5ML:
G6539-25UL:
G6539-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gene loops juxtapose promoters and terminators in yeast
Nature Genetics, 36(9), 1014-1014 (2004)
A myosin IK-Abp1-PakB circuit acts as a switch to regulate phagocytosis efficiency
Molecular Biology of the Cell, 21(9), 1505-1518 (2010)
Enhanced stability of heterologous proteins by supramolecular self-assembly
Applied Microbiology and Biotechnology, 75(2), 347-355 (2007)
Ca2+-dependent monomer and dimer formation switches CAPRI Protein between Ras GTPase-activating protein (GAP) and RapGAP activities
The Journal of Biological Chemistry, 286(22), 19905-19916 (2011)
Glucagon-like peptide 1 receptor activation regulates cocaine actions and dopamine homeostasis in the lateral septum by decreasing arachidonic acid levels
Translational Psychiatry, 6(5), e809-e809 (2016)