Merck
G1544
Sigma-Aldrich
抗GFP, N末端抗体 ウサギ宿主抗体
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗緑色蛍光タンパク質抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.56
結合体:
unconjugated
application:
IP
WB
クローン:
polyclonal
テクニック:
immunoprecipitation (IP): 1.0-2.5 μg using GFP fusion protein from transfected mammalian cell lysates
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using 3-6 ng of purified GFP fusion proteins expressed in mammalian cell extracts
citations:
300
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 1.0-2.5 μg using GFP fusion protein from transfected mammalian cell lysates
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using 3-6 ng of purified GFP fusion proteins expressed in mammalian cell extracts
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
緑色蛍光タンパク質(GFP)発色団は、Phe64-Ser-Tyr-Gly-Val-Gln69アミノ酸配列を有するヘキサペプチドフラグメントを含みます。GFPの構造は、11本鎖β-バレルと中央ヘリックスを含み、その分子量は26 kDaに相当します。
特異性
GFP(緑色蛍光タンパク質)融合タンパク質に特異的です。
免疫原
GFPの3-17番アミノ酸残基に相当する合成ペプチド。
アプリケーション
ウサギで産生された抗GFP、N末端抗体は、以下の用途に使用されています:
  • イムノブロッティング
  • 組織染色および免疫組織染色
  • 免疫沈降法
生物化学的/生理学的作用
緑色蛍光タンパク質(GFP)には、光化学的用途や診断的用途があります。また、タンパク質動力学の研究にも幅広く使用されています。抗GFP、N末端ウサギポリクローナル抗体は、GFP融合タンパク質と特異的に反応します。
物理的形状
0.01M PBS溶液(pH 7.4, 1%BSA, 15mMアジ化ナトリウム含有)
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
G1544-VAR:
G1544-100UG:
G1544-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A phosphorylation-wide sncRNA screen reveals Protein Functional Effector sncRNAs (pfeRNAs) in human lung somatic cells
Gable T, et al.
Cancer letters, 396(6), 85-93 (2017)
Notch signaling controls the differentiation of transporting epithelia and multiciliated cells in the zebrafish pronephros
Liu Y, et al.
Development, 134(6), 1111-1122 (2007)
Green fluorescent protein: a perspective
Remington SJ
Protein Science, 20(9), 1509-1519 (2011)
Pathogenic mechanism of recurrent mutations of SCN8A in epileptic encephalopathy
Wagnon JL, et al.
Annals of Clinical and Translational Neurology, 3(2), 114-123 (2016)
Green fluorescent protein (GFP): applications, structure, and related photophysical behavior
Zimmer M
Chemical Reviews, 102(3), 759-782 (2002)