Merck
すべての画像(13)
主要文書
安全性情報
ZRB1097
Sigma-Aldrich
抗緑色蛍光タンパク質 (GFP) 抗体 クローン4I10 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4I10, recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 26.89 kDa
observed mol wt ~30 kDa
化学種の反応性
all
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable (peptide)
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン4I10はオワンクラゲ由来の緑色蛍光タンパク質(GFP)を特異的に検出するZooMAbラビット・リコンビナント・モノクローナル抗体です。
免疫原
オワンクラゲ由来のHisタグ付き全長リコンビナント緑色蛍光タンパク質(GFP)
アプリケーション
免疫沈降:希釈倍率1:1,000で使用、GFP添加HeLa細胞ライセート中の緑色蛍光タンパク質を免疫沈降しました。
免疫蛍光染色:希釈倍率1:250で使用、hGFAP-GFPトランスジェニックマウス脳組織切片の緑色蛍光タンパク質が検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:1,000で使用、GFPを形質移入したHEK293T細胞膜の緑色蛍光タンパク質が検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗緑色蛍光タンパク質(GFP) クローン4I10 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1097)は、緑色蛍光タンパク質を検出するリコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫蛍光染色、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
緑色蛍光タンパク質(Green fluorescent protein)(UniProt:P42212;GFPとしても知られる)は、オワンクラゲ由来のGFP遺伝子によってコードされています。GFPは、エネルギー移動アクセプターとして働くクラゲ由来の27 kDaタンパク質です。GFPは、タンパク質であるエクリンの青色化学発光をエネルギー伝達により緑色蛍光に変換し、Ca2+活性化発光タンパク質であるエクリンからエネルギーを受けると、in vivoで蛍光を発します。GFPの吸収極大は395 nm、発光ピークは507~510 nmです。ただし、最大蛍光波長の正確な値はGFP発色団の置かれた環境によって異なります。GFPは、固定条件下で安定性を示す細胞生物学研究における重要なツールであり、細胞系列トレーサーの追跡、遺伝子発現のレポーター、タンパク質間相互作用の探索など、さまざまな用途に適しています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、300 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスをご参照ください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
ZRB1097-25UL:
ZRB1097-4X25UL:
試験成績書(COA)