Merck
すべての画像(20)
主要文書
安全性情報
ZRB100
Sigma-Aldrich
抗LC3B抗体 クローン12K5 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
MAP1A/MAP1B LC3B, MAP1A/MAP1B軽鎖3B, MAP1軽鎖3様タンパク質2, オートファジー関連タンパク質LC3B, オートファジー関連ユビキチン様修飾物質LC3B, 微小管関連タンパク質1A/1B軽鎖3B, 微小管関連タンパク質1軽鎖3β
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
12K5, recombinant monoclonal
monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 14.69 kDa
observed mol wt ~15 kDa
交差性
human, rat
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable using 1:100
immunofluorescence: 1:100-1:400
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:400
western blot: suitable using 1:1,000
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製され、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理されています。研究者の皆様に使用していただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。次世代の抗体ZooMAbリコンビナント抗体を是非ご利用ください。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン12K5はヒトおよびラット微小管結合タンパク質1A/1B軽鎖3B(LC3B)を検出するZooMAbラビット・リコンビナント・モノクローナル抗体です。N末端領域に由来する14個のアミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒト微小管結合タンパク質1A/1B軽鎖3B(LC3B)のN末端領域に由来する14個のアミノ酸に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:400で使用、ラット脳組織およびヒト脳組織切片のLC3Bが検出できます。
免疫蛍光染色:希釈倍率1:400で使用、ヒト脳およびラット脳組織切片のLC3Bが検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、50 uMクロロキンで一晩処置したHCT116細胞のLC3Bが検出できます。
抗LC3B クローン12K5 ZooMAb(カタログ番号:ZRB100)は、微小管結合タンパク質1A/1B軽鎖3Bを検出するリコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫蛍光染色、免疫組織染色(パラフィン)、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
微小管結合タンパク質1A/1B軽鎖3B(UniProt:Q9GZQ8;オートファジー関連タンパク質LC3B、オートファジー関連ユビキチン様修飾物質LC3B、MAP1軽鎖3様タンパク質2、MAP1A/MAP1B軽鎖3B、MAP1A/MAP1B LC3B、微小管結合タンパク質1軽鎖3βとしても知られる)は、ヒトのMAP1LC3B(MAP1ALC3としても知られる)遺伝子(Gene ID:81631)によってコードされています。LC3はすべての真核生物に広く分布しており、3つのスプライスバリアントLC3A、LC3B、LC3Cとして発現しています。この3つにはユビキチン様構造がありますが、アミノ酸配列はそれぞれ異なります。LC3のN末端は、3つのメンバー間で異なるαヘリックスでできています。しかし、LC3のC末端は保存されており、疎水性ポケットを持つβ鎖を含むユビキチンコアでできています。ユビキチンコア領域は、Atgコア機構タンパク質との相互作用を担います。LC3はAtg4によりアミノ酸120-121の間を切断されてLC3-Iとなり、C末端グリシンが露出します。次にLC3-IはAtg7-Atg3-Atg12複合体によりホスファチジルエタノールアミン(PE)と結合してLC3-IIとなり、オートファゴソーム膜に挿入されます。LC3Bは、心臓、脳、骨格筋、および精巣に非常に多く存在すると報告されており、肝臓ではわずかな発現しか認められません。トリプルネガティブ乳がんにおけるLC3Bの高発現は、患者の転帰不良に関連します。LC3Bは、細胞のエネルギー必要量を充足させるためにミトコンドリアを基礎レベルまで落とし、過剰な活性酸素種産生を予防することによって、ミトコンドリアの量と質を制御する役割を果たします。LC3Bはプロペプチド(aa121-125)を用いて合成され、その後プロペプチドが切断されて成熟型になります。LC3Bのトレオニン12がプロテインキナーゼA(PKA)によってリン酸化され、このリン酸化によりLC3Bとホスファチジルエタノールアミンとの結合が阻害されます。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(参照:Lee, YK and Lee JA (2016).BMB Rep.49(8): 424-430)
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB100-25UL:
ZRB100-4X25UL:
ZRB100-3X25UL:
ZRB100-2X25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eryi Sun et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2022, 3119649-3119649 (2022-10-19)
Mitophagy, the selective removal of damaged mitochondria through autophagy, is crucial for mitochondrial turnover and quality control. Docosahexaenoic acid (DHA), an essential omega-3 fatty acid, protects mitochondria in various diseases. This study aimed to investigate the neuroprotective role of DHA