Merck
すべての画像(24)
主要文書
安全性情報
ZRB1002
Sigma-Aldrich
抗HMGB1抗体 クローン3K6 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
HMG-1, 高移動度群タンパク質1, 高移動度群タンパク質B1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3K6, recombinant monoclonal
monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 24.89 kDa
observed mol wt ~30 kDa
化学種の反応性
mouse, human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
rat
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable using 1:100
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using 1:100
western blot: suitable using 1:1,000
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製され、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理されています。研究者の皆様に使用していただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。次世代の抗体ZooMAbリコンビナント抗体を是非ご利用ください。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン3K6は高移動度群タンパク質B1を特異的に検出するZooMAbラビット・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端側半分に由来する13個のアミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
高移動度群タンパク質B1のC末端側半分に由来する13個のアミノ酸に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト腎臓およびマウス脾臓組織切片のHMGB1が検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、HUVEC、HeLa、A431、およびNIH3T3細胞のHMGB1が検出できます。
抗HMGB1 クローン3K6 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1002)は、高移動度群タンパク質B1を特異的に検出するリコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
高移動度群タンパク質B1(UniProt:P09429;高移動度群タンパク質1、HMG-1としても知られる)は、ヒトのHMGB1(:HMG1)遺伝子(Gene ID:3146)によってコードされています。HMG-1は広範に分布する多機能レドックス感受性タンパク質であり、さまざまな細胞コンパートメントで多様な役割を果たしています。通常は核に豊富に存在しています。HMG-1は細胞質と核との間を行き来します。オートファジー刺激により、核から細胞質に移動します。核内では、主要なクロマチン関連非ヒストンタンパク質の1つとして、複製、転写、クロマチンリモデリング、V(D)J組換え、DNA修復、ゲノム安定性に関与するDNAシャペロンの働きを担います。HMG-1は、滅菌・感染シグナルに対する宿主の炎症反応を促進し、自然免疫応答と獲得免疫応答の協調および統合に関与します。そのHMGボックス1および2領域は、それぞれアミノ酸9-79および95-163に存在します。HMG box2は、炎症性サイトカイン刺激活性とTLR4への結合を介在すると報告されています。細胞質において、BECN1との競合的相互作用を介してBECN1:BCL2複合体を解離させ、オートファジー活性化を誘導します。また、酸化ストレスを介したオートファジーにも関与しています。細胞質での役割としては、TLR9介在性免疫反応の活性化に関与する免疫原性核酸のセンサーやシャペロンとしても機能します。HMG box2は、組織傷害時の免疫反応を増幅する危険関連分子パターン(DAMP)分子として働きます。細胞外では炎症反応の調節に関与しています。単球由来の未成熟樹状細胞の遊走を誘導し、好中球の接着および遊走機能を制御します。HMG-1は、さまざまな慢性炎症疾患、自己免疫疾患、がん発症の一因になると報告されています。敗血症、関節リウマチ、動脈硬化症、慢性腎臓病、全身性エリテマトーデスなどのいくつかの炎症イベントで、HMG-1の血清濃度上昇が報告されています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、30 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスをご参照ください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB1002-2X25UL:
ZRB1002-25UL:
ZRB1002-3X25UL:
ZRB1002-4X25UL:
試験成績書(COA)