SAB1305552
Anti-MAP1LC3A antibody
mouse monoclonal, 166AT1234
別名:
Autophagy-related protein LC3 A, Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 A, MAP1 light chain 3-like protein 1, MAP1LC3A, Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3A
About This Item
おすすめの製品
製品名
MONOCLONAL ANTI-LC3 (APG8) antibody produced in mouse, clone 166AT1234, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
166AT1234, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
14272 Da
交差性
rat, mouse, human
テクニック
immunofluorescence: 1:25
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAP1LC3A(84557)
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB1305552-40TST:
SAB1305552-400UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)