Merck
D9564
Sigma-Aldrich
DAPI、ジラクタート
≥98% purity (HPLC), powder
別名:
4′,6-ジアミジノ-2-フェニルインドール, ジラクタート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H15N5 · 2C3H6O3
分子量:
457.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
DAPI、ジラクタート, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
titration: suitable
yellow
溶解性
H2O: 20 mg/mL
&ε; (減衰係数)
28.00-32.50 at 345-351 nm in methanol
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(O)C(O)=O.CC(O)C(O)=O.NC(=N)c1ccc(cc1)-c2cc3ccc(cc3[nH]2)C(N)=N
InChI
InChI=1S/C16H15N5.C3H6O3/c17-15(18)10-3-1-9(2-4-10)13-7-11-5-6-12(16(19)20)8-14(11)21-13;1-2(4)3(5)6/h1-8,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2,4H,1H3,(H,5,6)
InChI Key
LCAUPANIXBMNIA-UHFFFAOYSA-N
詳細
DAPIはインドレニン色素です。2つのアミジン成分があり、このうち1つはペンダントフェニル環上にあり、もう1つはインドール部分に直接結合しています。
アプリケーション
DAPI、ジラクタートは細胞の核染色に使用されています。DAPIは一般的なフローサイトメトリー染色法であり、DNAおよび核染色として広く使用されています。さらに、in situハイブリダイゼーションやその他の免疫蛍光法に続く対比染色法としても用いられます。
生物化学的/生理学的作用
一分子の核酸を検出する高感度色素です。DAPIは、溶液中の単一のDNA分子や、1個の細胞や葉緑体中のフェムトグラム量のDNAを検出することができます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D9564-10MG-PW:
D9564-10MG:
D9564-BULK:
D9564-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Transplantation reveals regional differences in oligodendrocyte differentiation in the adult brain.
Vigano F, et al.
Nature Neuroscience, 16, 1370-1372 (2013)
Silvia S Kang et al.
The Journal of experimental medicine, 208(4), 747-759 (2011-04-06)
After virus infection, cytotoxic T lymphocytes (CTLs) divide rapidly to eradicate the pathogen and prevent the establishment of persistence. The magnitude of an antiviral CTL response is thought to be controlled by the initiation of a cell cycle program within
Shahrzad Bahrampour et al.
PLoS biology, 17(2), e3000163-e3000163 (2019-02-27)
During central nervous system (CNS) development, genetic programs establish neural stem cells and drive both stem and daughter cell proliferation. However, the prominent anterior expansion of the CNS implies anterior-posterior (A-P) modulation of these programs. In Drosophila, a set of
Vicky Goler-Baron et al.
PloS one, 6(1), e16007-e16007 (2011-02-02)
Multidrug resistance (MDR) is a major impediment to curative cancer chemotherapy. The ATP-Binding Cassette transporters ABCG2, ABCB1 and ABCC2 form a unique defense network against multiple structurally and functionally distinct chemotherapeutics, thereby resulting in MDR. Thus, deciphering novel mechanisms of
Nicolas Buchon et al.
BMC biology, 8, 152-152 (2010-12-24)
Gut homeostasis is central to whole organism health, and its disruption is associated with a broad range of pathologies. Following damage, complex physiological events are required in the gut to maintain proper homeostasis. Previously, we demonstrated that ingestion of a