product name
(S)-(+)-カンプトテシン, ≥90% (HPLC), powder
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
形状
powder
mp
260 °C (dec.) (lit.)
溶解性
chloroform/methanol (4:1): 5 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
neoplastics
作用機序
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC[C@@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C3N(Cc4cc5ccccc5nc34)C2=O
InChI
1S/C20H16N2O4/c1-2-20(25)14-8-16-17-12(7-11-5-3-4-6-15(11)21-17)9-22(16)18(23)13(14)10-26-19(20)24/h3-8,25H,2,9-10H2,1H3/t20-/m0/s1
InChI Key
VSJKWCGYPAHWDS-FQEVSTJZSA-N
遺伝子情報
human ... TOP1(7150)
mouse ... Prkca(18750)
rat ... Sstr2(54305)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
C9911-25MG:
C9911-1G:
C9911-100MG:
C9911-BULK:
C9911-250MG:
C9911-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
『オートファジーはがん細胞の薬剤耐性化を促進する』という記事を紹介します
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.