product name
Camptothecin, 10-Hydroxy-, Camptotheca acuminata, A cell-permeable powerful DNA topoisomerase I inhibitor.
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
pale yellow
溶解性
DMSO: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C20H16N2O5/c1-2-20(26)14-7-16-17-11(5-10-6-12(23)3-4-15(10)21-17)8-22(16)18(24)13(14)9-27-19(20)25/h3-7,23,26H,2,8-9H2,1H3
InChI Key
HAWSQZCWOQZXHI-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
DNA topoisomerase I
警告
再構成
その他情報
Ling, Y.H., et al. 1993. Anticancer Res. 13, 1613.
Wani, M.C., and Wall, M.E. 1969. J. Org.Chem.34, 1364.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
390238-25MG:
390238-MG:
試験成績書(COA)