PLA0146
Rabbit anti-BRG1/SMARCA4 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
別名:
ATP-dependent helicase SMARCA4, BAF190, BAF190A, BRG1, BRG1-associated factor 190A, BRM/SWI2-related gene 1, CSS4, FLJ39786, MRD16, RTPS2, SNF2, SNF2-BETA, SNF2-like 4, SNF2L4, SNF2LB, SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily A member 4, SWI2, brahma protein-like 1, global transcription activator homologous sequence, hSNF2b, homeotic gene regulator, mitotic growth and transcription activator, nuclear protein GRB1, protein BRG-1, protein brahma homolog 1, sucrose nonfermenting-like 4
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
グレード
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
化学種の反応性
mouse, human
テクニック
immunohistochemistry: 1:250- 1:2,000
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
アクセッション番号
NP_003063.2
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rabbit ... BRG1/SMARCA4(6597)
免疫原
物理的形状
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
PLA0146-100UL:
PLA0146-100UL-KC:
試験成績書(COA)