Merck
PZ0037
Sigma-Aldrich
クリサボロール
≥98% (HPLC)
別名:
4-[(1,3-ジヒドロ-1-ヒドロキシ-2,1-ベンゾオキサボロール-5-イル)オキシ]ベンゾニトリル, 5-(4-シアノフェノキシ)-1,3-ジヒドロ-1-ヒドロキシ-[2,1]-ベンゾオキサボロール, 5-(4-シアノフェノキシ)-2,3-ジヒドロ-1-ヒドロキシ-2,1-ベンゾオキサボロール, AN2728
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H10BNO3
CAS番号:
分子量:
251.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
OB1OCC2=C1C=CC(OC3=CC=C(C#N)C=C3)=C2
InChI
1S/C14H10BNO3/c16-8-10-1-3-12(4-2-10)19-13-5-6-14-11(7-13)9-18-15(14)17/h1-7,17H,9H2
InChI Key
USZAGAREISWJDP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
クリサボロールは、非ステロイド系抗炎症性ホスホジエステラーゼ4(PDE4)阻害剤です。
クリサボロールは、非ステロイド系抗炎症性ホスホジエステラーゼ4(PDE4)阻害剤です。クリサボロールのPDE4に対するIC50値は490 nMであり、サイトカインTNF-α、IL-2、およびIFN-γの放出に対するIC50値と同等であり、他のPDEアイソザイムに対してほとんど阻害を示しません。クリサボロールはアトピー性皮膚炎の局所治療薬として承認されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
PZ0037-BULK:
PZ0037-5MG:4548174012901
PZ0037-25MG:4548174012895
PZ0037-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chen Dong et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 358(3), 413-422 (2016-06-30)
Psoriasis and atopic dermatitis are skin diseases affecting millions of patients. Here, we characterize benzoxaborole phosphodiesterase (PDE)-4 inhibitors, a new topical class that has demonstrated therapeutic benefit for psoriasis and atopic dermatitis in phase 2 or phase 3 studies. Crisaborole
Tsutomu Akama et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(8), 2129-2132 (2009-03-24)
A series of phenoxy benzoxaboroles were synthesized and screened for their inhibitory activity against PDE4 and cytokine release. 5-(4-Cyanophenoxy)-2,3-dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborole (AN2728) showed potent activity both in vitro and in vivo. This compound is now in clinical development for the topical treatment